Kluczowe dokumenty
HPA028414
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-4.1R, Anti-EL1, Anti-erythrocyte membrane protein band 4.1 (elliptocytosis 1, RH-linked)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
PAPHFERTASKRASRSLDGAAAVDSADRSPRPTSAPAITQGQVAEGGVLDASAKKTVVPKAQKETVKAEVKKEDEPPEQAEPEPTEAWKVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPB41(2035)
Opis ogólny
Białko błonowe erytrocytów pasmo 4.1 (EPB41) jest składnikiem cytoszkieletu błon komórkowych. Jest częścią rodziny białek błonowych erytrocytów. EPB41 lokalizuje się w centrosomach. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p35.3.
Immunogen
białko błonowe erytrocytów pasmo 4.1
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko błonowe erytrocytów pasma 4.1 (EPB41) jest ważne dla kształtu i odkształcalności czerwonych krwinek. Zostało ono powiązane z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Niedobór EPB41 został powiązany z dziedziczną eliptocytozą.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76912
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Integrative Functional Genomics Implicates EPB41 Dysregulation in Hepatocellular Carcinoma Risk
Xinyu Yang
American Journal of Human Genetics, 99(2), 275-286 (2016)
Association between myeloid malignancies and acquired deficit in
protein 4.1R: A retrospective analysis of six patients
Ce'cile Alanio-Bre'chot
American Journal of Hematology, 83(4) (2007)
Downregulation of Protein 4.1R, a Mature Centriole Protein, Disrupts Centrosomes, Alters Cell Cycle Progression, and Perturbs Mitotic Spindles and Anaphase?
Sharon Wald
Molecular and Cellular Biology, 28(7), 2283-2294 (2008)
Adam J Blanch et al.
Journal of structural biology: X, 6, 100056-100056 (2022-01-04)
The red blood cell (RBC) is remarkable in its ability to deform as it passages through the vasculature. Its deformability derives from a spectrin-actin protein network that supports the cell membrane and provides strength and flexibility, however questions remain regarding