Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA028024
Sigma-Aldrich
Anti-COPA antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HEP-COP, Anti-coatomer protein complex, subunit α
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VHGNMLHYVKDRFLRQLDFNSSKDVAVMQLRSGSKFPVFNMSYNPAENAVLLCTRASNLENSTYDLYTIPKDADSQNPDAPEGKRSSGLTAVWVARN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COPA(1314)
Opis ogólny
Podjednostka α kompleksu białka płaszcza (COPA) jest białkiem o masie 160 kDa i 1224 aminokwasach. Kodujący je gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q23.2.
Immunogen
coatomer protein complex, subunit alpha recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka α kompleksu białek płaszcza (COPA) reguluje wewnątrzkomórkowy transport białek między retikulum endoplazmatycznym a cis-Golgi. Kontroluje również transport wewnątrz-Golgi. Białko funkcjonuje we wczesnym dojrzewaniu endosomów i moduluje wprowadzanie peptydów bogatych w argininę do komórki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76699
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
COPA and SLC4A4 are Required for Cellular Entry of Arginine-Rich Peptides
Tomoyuki T
PLoS ONE (2014)
Alpha coat protein COPA (HEP-COP): presence of an Alu repeat in cDNA and identity of the amino terminus to xenin.
Chow VT and Quek HH
Annals of Human Genetics (1997)
From Primary Immunodeficiency to Autoimmunity: How
Extreme Situations Highlight the Main Genetic Factors
Involved in Autoimmune Disease
Llobel A
MOJ proteomics & bioinformatics (2016)
Michael A Estrin et al.
PloS one, 13(5), e0197246-e0197246 (2018-05-19)
Influenza A virus infections are important causes of morbidity and mortality worldwide, and currently available prevention and treatment methods are suboptimal. In recent years, genome-wide investigations have revealed numerous host factors that are required for influenza to successfully complete its
Xinxin Peng et al.
Cancer cell, 33(5), 817-828 (2018-05-01)
Adenosine (A) to inosine (I) RNA editing introduces many nucleotide changes in cancer transcriptomes. However, due to the complexity of post-transcriptional regulation, the contribution of RNA editing to proteomic diversity in human cancers remains unclear. Here, we performed an integrated