Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA027850
Sigma-Aldrich
Anti-DMRT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CT154
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
LAADSASGEVGNPLGGSPVKNSLRGLPGPYVPGQTGNQWQMKNMENRHAMSSQYRMHSYYPPPSYLGQSVPQFFTFEDAPSYPEARASVFSPPSSQDSGLVSLSSSSPISNKSTKAVLECEPASEPSSFTVTPVI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DMRT1(1761)
Immunogen
doublesex and mab-3 related transcription factor 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84767
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Hilbold et al.
Andrology, 7(4), 428-440 (2019-03-29)
The transcription factor DMRTB1 plays a pivotal role in coordinating the transition between mitosis and meiosis in murine germ cells. No reliable data are available for human testis. The present study aims to examine the testicular expression pattern of DMRTB1
E Hilbold et al.
Andrology, 7(4), 428-440 (2019-03-29)
The transcription factor DMRTB1 plays a pivotal role in coordinating the transition between mitosis and meiosis in murine germ cells. No reliable data are available for human testis. The present study aims to examine the testicular expression pattern of DMRTB1
Anne Jørgensen et al.
The Journal of pathology, 229(4), 588-598 (2013-01-11)
Testicular germ cell tumours (TGCT) of young adults arise from the intratubular precursor, carcinoma in situ (CIS). CIS cells are thought to be developmentally arrested and transformed fetal germ cells that survive through childhood and gain invasive capacity after puberty.
Nainoa Richardson et al.
eLife, 9 (2020-05-27)
In mammals, testicular differentiation is initiated by transcription factors SRY and SOX9 in XY gonads, and ovarian differentiation involves R-spondin1 (RSPO1) mediated activation of WNT/β-catenin signaling in XX gonads. Accordingly, the absence of RSPO1/Rspo1 in XX humans and mice leads
Xianzhong Lau et al.
Developmental cell, 54(4), 548-566 (2020-08-17)
Spermatogenesis is highly orchestrated and involves the differentiation of diploid spermatogonia into haploid sperm. The process is driven by spermatogonial stem cells (SSCs). SSCs undergo mitotic self-renewal, whereas sub-populations undergo differentiation and later gain competence to initiate meiosis. Here, we