Kluczowe dokumenty
HPA027306
Sigma-Aldrich
Anti-SSX2IP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ADIP, Anti-Afadin DIL domain-interacting protein, Anti-Afadin- and alpha-actinin-binding protein, Anti-SSX2-interacting protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
DEMYKILLNDYEYRQKQILMENAELKKVLQQMKKEMISLLSPQKKKPRERVDDSTGTVISDVEEDAGELSRESMWDLSCETVREQLTNSIRKQWRILKSHVEKLDNQVSKVHLEGFNDEDVISRQDHEQETE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSX2IP(117178)
Immunogen
Afadin- and alpha-actinin-binding protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70081
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akiko Hori et al.
Biochemical and biophysical research communications, 468(1-2), 39-45 (2015-11-08)
The centrosome plays a pivotal role in a wide range of cellular processes and its dysfunction is causally linked to many human diseases including cancer and developmental and neurological disorders. This organelle contains more than one hundred components, and yet
Maxim A X Tollenaere et al.
Nature communications, 6, 10075-10075 (2015-12-01)
Centriolar satellites (CS) are small granular structures that cluster in the vicinity of centrosomes. CS are highly susceptible to stress stimuli, triggering abrupt displacement of key CS factors. Here we discover a linear p38-MK2-14-3-3 signalling pathway that specifically targets CEP131
Julie C Nielsen et al.
Cells, 7(7) (2018-06-23)
Centriolar satellites (CS) are small proteinaceous granules that cluster around the centrosome and serve as cargo vehicles for centrosomal proteins. It is generally accepted that CS support a number of canonical and specialized centrosome functions. Consequently, these highly dynamic structures
Akiko Hori et al.
EMBO reports, 17(3), 326-337 (2016-01-13)
Centrioles are the major constituents of the animal centrosome, in which Plk4 kinase serves as a master regulator of the duplication cycle. Many eukaryotes also contain numerous peripheral particles known as centriolar satellites. While centriolar satellites aid centriole assembly and
Chun So et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6447) (2019-06-30)
Mammalian oocytes segregate chromosomes with a microtubule spindle that lacks centrosomes, but the mechanisms by which acentrosomal spindles are organized and function are largely unclear. In this study, we identify a conserved subcellular structure in mammalian oocytes that forms by