Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA027302
Sigma-Aldrich
Anti-CAMSAP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-CAMSAP1L1, Anti-KIAA1078
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
KLVTERDLHKKPIQMSAHLAMIDTLMMAYTVEMVSIEKVIACAQQYSAFFQATDLPYDIEDAVMYWINKVNEHLKDIMEQEQKLKEHHTVEAPGG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Calmodulin regulated spectrin associated protein family member 2 (CAMSAP2) jest białkiem cytoszkieletu. Kodujący je gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 1q32.1.
Immunogen
Calmodulin-regulated spectrin-associated protein 1-like protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Członek rodziny białek związanych ze spektryną regulowaną kalmoduliną 2 (CAMSAP2) wiąże się z minusowym końcem mikrotubul i odgrywa rolę w ich organizacji w neuronach. Funkcjonuje również w tworzeniu gałęzi dendrytów, polaryzacji neuronów i specyfikacji aksonów. CAMSAP2 może odgrywać rolę w objawowej padaczce.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76667
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Congcong Dong et al.
Journal of cell science, 130(10), 1709-1715 (2017-04-08)
The epithelium has an apico-basal axis polarity that plays an important role in absorption, excretion and other physiological functions. In epithelial cells, a substantial number of non-centrosomal microtubules (MTs) are scattered in the cytoplasm with an apico-basal polarity and reorientate
Shuai Zhang et al.
Neuroscience letters, 556, 146-151 (2013-10-24)
In a recent genome-wide association study (GWAS) of symptomatic epilepsy in the Chinese population, the most significant single nucleotide polymorphism (SNP) allele was rs2292096 [G] (P=1.0×10(-8), odds ratio [OR]=0.63), in the CAMSAP1L1 gene (also known as CAMSAP2). Here, we report
Youling Guo et al.
Human molecular genetics, 21(5), 1184-1189 (2011-11-26)
In the majority of patients, epilepsy is a complex disorder with multiple susceptibility genes interacting with environmental factors. However, we understand little about its genetic risks. Here, we report the first genome-wide association study (GWAS) to identify common susceptibility variants
Kah Wai Yau et al.
Neuron, 82(5), 1058-1073 (2014-06-09)
In neurons, most microtubules are not associated with a central microtubule-organizing center (MTOC), and therefore, both the minus and plus-ends of these non-centrosomal microtubules are found throughout the cell. Microtubule plus-ends are well established as dynamic regulatory sites in numerous
Jieli Wei et al.
FEBS letters, 591(16), 2379-2393 (2017-07-21)
Microtubules (MTs) play essential roles in many steps of autophagy, an important degradation pathway in the maintenance of cellular homoeostasis. In many cells, MT networks are comprised of centrosomal MTs and noncentrosomal MTs. However, it is unknown whether noncentrosomal MTs