Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA027233
Sigma-Aldrich
Anti-ERICH5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anty-C8orf47, Anty-FLJ39553
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
RFPSVTSNEHFSTAEESESCFAQPKPHALGRESTVDGNVQRESRPPLQKLKVSAEPTANGVKPLQEQPLAKDVAPGR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen C8orf47 (otwarta ramka odczytu 47 chromosomu 8) jest mapowany na ludzki chromosom 8q22.2. Wykazuje wysoką ekspresję w NPE (nabłonek niepigmentowany) oka w porównaniu do CPE (nabłonek splotu naczyniówkowego) mózgu. Ponadto wykazano, że ulega silnej ekspresji w międzyzrazikowych i międzyzrazikowych przewodach trzustkowych.
Immunogen
bogaty w glutaminian 5
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76459
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniela Spano et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 16(3-4), 102-115 (2010-03-05)
Hepatocellular carcinoma is one of the most common cancers worldwide. Despite several efforts to elucidate hepatocellular carcinoma molecular pathogenesis, it is still not fully understood. To acquire further insights into the molecular mechanisms of hepatocellular carcinoma, we performed a systematic
Sarah F Janssen et al.
Fluids and barriers of the CNS, 11(1), 2-2 (2014-01-30)
The neuroepithelia of the choroid plexus (CP) in the brain and the ciliary body (CB) of the eye have common embryological origins and share similar micro-structure and functions. The CP epithelium (CPE) and the non-pigmented epithelium (NPE) of the CB
Angelika Danielsson et al.
PloS one, 9(12), e115421-e115421 (2014-12-30)
The pancreas is composed of both exocrine glands and intermingled endocrine cells to execute its diverse functions, including enzyme production for digestion of nutrients and hormone secretion for regulation of blood glucose levels. To define the molecular constituents with elevated