Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA026773
Sigma-Aldrich
Anti-TOP2A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-TOP2A_HUMAN Isoform 2 of P11388 - Homo sapiens
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
RGQRVIPRITIEMKAEAEKKNKKKIKNENTEGSPQEDGVELEGLKQRLEKKQKREPGTKTKKQTTLAFKPIKKGKKRNPWSDSESDRSSDESNFDVP
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOP2A(7153)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen topoizomerazy II A (TOP2A), z 35 eksonami i większą liczbą intronów klasy 0 obejmujących około 30 kb, jest mapowany na ludzkim chromosomie 17q12-q21 w bliskim sąsiedztwie ludzkiego receptora naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2). Gen koduje 170-kDa białko zwane topoizomerazą DNA 2-α. TOP2A ulega ekspresji w nukleoplazmie komórek i charakteryzuje się domeną C-końcową oraz domeną katalityczną zaangażowaną w dimeryzację lub lokalizację jądrową.
Immunogen
TOP2A_HUMAN Isoform 2 of P11388 - Homo sapiens recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Enzym topoizomeraza II A (TOP2A) odgrywa istotną rolę w replikacji DNA i proliferacji komórek. W badaniach eksperymentalnych zaobserwowano zwiększoną ekspresję tego enzymu u chińskich pacjentów z rakiem żołądka. Topoizomeraza DNA 2-α działa jako enzym docelowy dla leku antracyklinowego zwanego epirubicyną i wielu innych leków przeciwnowotworowych. Top2α bierze udział w zmniejszaniu stresu topologicznego w komórkach. Hsa-miR-485-3p obniża ekspresję podjednostki β jądrowego czynnika transkrypcyjnego Y (NFYΒ), który działa jako mediator Top2α. W konsekwencji zmniejsza ekspresję Top2α i jego reaktywność na leki. Enzym Top2α odgrywa ważną rolę w utrzymaniu kondensacji i segregacji chromosomów. Zależna od mutacji ataksji teleangiektazji (ATM) regulacja TOP2A pomaga w stabilności TOP2, a także jest wrażliwa na inhibitor TOP2.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70241
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure and function of type II DNA topoisomerases.
Watt PM, Hickson ID
The Biochemical Journal, 303 (pt 3) , 681-695 (1994)
Structural organization of the human TOP2A and TOP2B genes.
Lang AJ
Gene, 221(2), 255-266 (1998)
Analysis of EGFR, HER2, and TOP2A gene status and chromosomal polysomy in gastric adenocarcinoma from Chinese patients.
Liang Z
BMC Cancer, 8:363s (2008)
Ataxia telangiectasia mutated-dependent regulation of topoisomerase II alpha expression and sensitivity to topoisomerase II inhibitor.
Tamaichi H
Cancer Science, 104(2), 178-184 (2013)
TOP2A and HER-2 gene amplification in fine needle aspirates from breast carcinomas.
Bofin AM
Cytopathology : Official Journal of the British Society For Clinical Cytology, 14(6), 314-319 (2003)