Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA026744
Sigma-Aldrich
Anti-SPACA1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sperm acrosomal membrane-associated protein 32, Anti-Sperm acrosome membrane-associated protein 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
REVILTNGCPGGESKCVVRVEECRGPTDCGWGKPISESLESVRLACIHTSPLNRFKYMWKL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPACA1(81833)
Opis ogólny
Sperm acrosome associated 1 (spaca1) należy do rodziny genów związanych z globozoospermią. Białko to jest obecne w równikowym segmencie plemników ssaków. Gen kodujący białko spaca1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 6q15. Stwierdzono, że jego ekspresja jest zsynchronizowana z rozwojem akrosomu w ludzkich komórkach jąder.
Immunogen
Sperm acrosome membrane-associated protein 1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sperm acrosome associated 1 (spaca1) odgrywa istotną rolę w fuzji plemnika z komórką jajową. Analiza proteomiczna wykazała, że stężenie spaca1 jest obniżone u pacjentów z globozoospermią. Kodowane białko może być regulowane przez fosforylację konserwowanej sekwencji w miejscu fosforylacji tyrozyny Y268.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77394
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric Streichemberger et al.
Human reproduction (Oxford, England), 27(7), 1939-1945 (2012-04-18)
AZFc deletions of the Y chromosome are the major known genetic cause of spermatogenetic failure. Meiotic studies have shown a prevalence of synaptonemal complex fragmentation and an excess of early-stage sperm cells, suggesting that the maturation block could involve apoptosis.
Guy Longepied et al.
Human reproduction (Oxford, England), 25(10), 2655-2663 (2010-08-19)
Deletion of the entire AZFb interval from the Y chromosome is strictly associated with azoospermia arising from maturation arrest during meiosis. Here, we describe the exceptional case of an oligozoospermic man, 13-1217, with an AZFb + c (P5/distal-P1) deletion. Through
Marine Paci et al.
Reproductive biomedicine online, 35(5), 562-570 (2017-09-09)
The aim of this study was to characterize the nuclear lamina (NL) and lamin chromatin-partners in spermatozoa from four DPY19L2-deleted globozoospermic patients. We tested for spermatid transcripts encoding lamins and their chromatin-partners emerin, LAP2α, BAF and BAF-L, by reverse transcriptase-PCR