Kluczowe dokumenty
HPA026684
Sigma-Aldrich
Anti-IFT74 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-CMG-1, Anti-Capillary morphogenesis protein 1, Anti-Coiled-coil domain-containing protein 2, Anti-Intraflagellar transport protein 74 homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
KIKKLHQERMILSTHRNAFKKIMEKQNIEYEALKTQLQENETHSQLTNLERKWQHLEQNNFAMKEFIATKSQESDYQPIKKNVTKQIAEYNKTIVDALHSTSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFT74(80173)
Opis ogólny
Homolog 74 białka transportu wewnątrzbłonowego (IFT74) jest jednym z podstawowych białek biorących udział w transporcie wewnątrzbłonowym. Spekuluje się, że jest to białko o masie 65 kDa z domenami typu coiled-coil i kilkoma motywami jako miejscami fosforylacji. Gen kodujący IFT74 jest zlokalizowany na chromosomie 9.
Immunogen
transport wewnątrzbłonowy 74
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Homolog białka transportu wewnątrzbłonowego 74 (IFT74) odgrywa ważną rolę w wiązaniu tubuliny i transportowaniu jej do rzęsek z cytoplazmy poprzez tworzenie kompleksu wiążącego tubulinę z białkiem transportu wewnątrzbłonowego 81 (IFT81).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75186
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrick Lorès et al.
Human genetics, 140(7), 1031-1043 (2021-03-11)
Cilia and flagella are formed around an evolutionary conserved microtubule-based axoneme and are required for fluid and mucus clearance, tissue homeostasis, cell differentiation and movement. The formation and maintenance of cilia and flagella require bidirectional transit of proteins along the
S E Bell et al.
Journal of cell science, 114(Pt 15), 2755-2773 (2001-10-31)
We have performed a screening analysis of differential gene expression using a defined in vitro model of human capillary tube formation. Gene array, differential display and cDNA library screening were used to identify both known and novel differentially expressed genes.
Sagar Bhogaraju et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6149), 1009-1012 (2013-08-31)
Intraflagellar transport (IFT) of ciliary precursors such as tubulin from the cytoplasm to the ciliary tip is involved in the construction of the cilium, a hairlike organelle found on most eukaryotic cells. However, the molecular mechanisms of IFT are poorly