Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA026092
Sigma-Aldrich
Anti-HNRNPR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R, Anti-hnRNP R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MANQVNGNAVQLKEEEEPMDTSSVTHTEHYKTLIEAGLPQKVAERLDEIFQT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPR(10236)
Opis ogólny
Heterogenna rybonukleoproteina jądrowa R (HNRNPR) zawiera dwa motywy rozpoznawania RNA - RRM1 i RRM2. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 1p36.12.
Immunogen
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Heterogenna rybonukleoproteina jądrowa R (HNRNPR) odgrywa rolę w przetwarzaniu RNA. Wspomaga również transkrypcję w promotorze c-fos. HNRNPR wiąże się z SMN (motoneuron przetrwania), a także oddziałuje z regionami bogatymi w U w 3′ nieulegającym translacji regionie mRNA β-aktyny.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76713
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benjamin L Zaepfel et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 809859-809859 (2022-01-01)
Stress granule formation is a complex and rapidly evolving process that significantly disrupts cellular metabolism in response to a variety of cellular stressors. Recently, it has become evident that different chemical stressors lead to the formation of compositionally distinct stress
Hanaa Ghanawi et al.
Nucleic acids research, 49(21), 12284-12305 (2021-12-02)
Neurons critically rely on the functions of RNA-binding proteins to maintain their polarity and resistance to neurotoxic stress. HnRNP R has a diverse range of post-transcriptional regulatory functions and is important for neuronal development by regulating axon growth. Hnrnpr pre-mRNA
Aya Fukuda et al.
PloS one, 8(8), e72496-e72496 (2013-08-24)
The c-fos gene responds to extracellular stimuli and undergoes robust but transient transcriptional activation. Here we show that heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R (hnRNP R) facilitates transcription reinitiation of the c-fos promoter in vitro in cooperation with Mediator. Consistently, hnRNP R
Michael Glinka et al.
Human molecular genetics, 19(10), 1951-1966 (2010-02-20)
Axonal transport and translation of beta-actin mRNA plays an important role for axonal growth and presynaptic differentiation in many neurons including hippocampal, cortical and spinal motor neurons. Several beta-actin mRNA-binding and transport proteins have been identified, including ZBP1, ZBP2 and
Chantal Garand et al.
Cancer science, 102(7), 1410-1417 (2011-04-07)
The Y-box binding protein 1 (YB-1) is a multifunctional protein that affects transcription, splicing, and translation. Overexpression of YB-1 in breast cancers causes cisplatin resistance. The exact mechanism by which YB-1 confers cisplatin resistance is unknown. The aim of the