Kluczowe dokumenty
HPA026088
Sigma-Aldrich
Anti-GPR61 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BALGR, Anti-G protein-coupled receptor 61
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QFVCFFKPAPEEELRLPSREGSIEENFLQFLQGTGCPSESWVSRPLPSPKQEPPAVDFRIPGQIAEETSEFLEQQLTSDIIMSDSYLRPAASPRLES
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR61(83873)
Opis ogólny
Receptor 61 sprzężony z białkiem G (GPR61) ulega ekspresji w mózgu. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1.
Immunogen
G protein-coupled receptor 61 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Receptor 61 sprzężony z białkiem G (GPR61) może odgrywać fizjologiczną rolę w układzie nerwowym. Wykazano, że wiąże się on z białkami G. Badania wykazały, że niedobór GPR61 u myszy powoduje otyłość związaną z hiperfagią, co wskazuje, że może on być zaangażowany w regulację przyjmowania pokarmu i masy ciała.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71175
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Cikos et al.
Biochimica et biophysica acta, 1521(1-3), 66-72 (2001-11-03)
We report the cloning and sequence of a novel gene, BALGR, which is coding for a candidate G protein-coupled receptor (GPCR) that is distantly related to the histamine, adrenergic, serotonin and dopamine receptors. The coding region of the human BALGR
Tom Walsh et al.
American journal of human genetics, 87(1), 90-94 (2010-07-07)
Massively parallel sequencing of targeted regions, exomes, and complete genomes has begun to dramatically increase the pace of discovery of genes responsible for human disorders. Here we describe how exome sequencing in conjunction with homozygosity mapping led to rapid identification
Masaru Toyooka et al.
Journal of neuroscience research, 87(6), 1329-1333 (2008-11-26)
G-protein-coupled receptor 61 (GPR61) is an orphan receptor that is abundantly expressed in the brain, which suggests its involvement in various physiological functions in the central nervous system. It couples with Gs and shows constitutive activity. To investigate the role
Hirohide Nambu et al.
Life sciences, 89(21-22), 765-772 (2011-10-06)
GPR61 is an orphan G protein-coupled receptor whose function remains unknown. The purpose of the present study is to elucidate the importance of GPR61 in metabolism by characterization of GPR61-deficient mice. Male GPR61-deficient mice were characterized regarding various metabolic parameters