Kluczowe dokumenty
HPA026087
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF397 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc finger and SCAN domain-containing protein 15, Anti-Zinc finger protein 397, Anti-Zinc finger protein 47
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QQHNPESGEEAVTLLEDLEREFDDPGQQVPASPQGPAVPWKDLTCLRASQESTDIHLQPLKTQLKSWKPCLSPKSDCENSETATKEGISEEKSQGLPQEPSFRGIKLSRPPKASSAIRWECVSPGSFPGDIIAAEATHSTISCFAINTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF397(84307)
Opis ogólny
Białko palca cynkowego 397 (ZNF397) należy do grupy Cys2His2 nadrodziny palców cynkowych. Posiada bogatą w leucynę domenę SCAN i dziewięć palców cynkowych Cys2His2. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 18q12.
Immunogen
Zinc finger protein 397 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że białko palca cynkowego 397 (ZNF397) kolokalizuje z białkiem centromerowym-A (CENP-A) podczas wczesnej profazy i interfazy. Może ono być zaangażowane w regulację transkrypcji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71006
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S L Bailey et al.
Chromosoma, 117(4), 367-380 (2008-03-29)
The centromere is a complex structure required for equal segregation of newly synthesised sister chromatids at mitosis. One of the significant objectives in centromere research is to determine the complete repertoire of protein components that constitute the kinetochore. Here, we
Yimin Wu et al.
Gene, 310, 193-201 (2003-06-13)
We have identified two novel human SCAN domain genes ZNF396 and ZNF397, which are clustered within the region of chromosome 18q12. Three isoforms of ZNF396 transcript, 1.5, 2.5 and 3.9-kb, are expressed highly in liver. Four isoforms of ZNF397 transcript