Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA025765
Sigma-Aldrich
Anti-ACAT2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Acetyl-CoA acetyltransferase, Anti-Acetyl-CoA transferase-like protein, Anti-Cytosolic acetoacetyl-CoA thiolase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SIGIGDSSIVVAGGMENMSKAPHLAYLRTGVKIGEMPLTDSILCDGLTDAFHNCHMGITAENVAKKWQVSREDQDKVAVLS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAT2(39)
Opis ogólny
Gen ACAT2 (acetylotransferaza acetylo-CoA 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 6q25.3. Jest to enzym transbłonowy. Ulega ekspresji głównie w enterocytach w jelicie cienkim i hepatocytach.
Immunogen
Acetyl-CoA acetyltransferase, cytosolic recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACAT2 (acetylotransferaza acetylo-CoA 2) jest odpowiedzialna za produkcję estrów cholesterolu z cholesterolu i kwasów tłuszczowych. W modelu mysim brak jelitowej lub wątrobowej ACAT2 powoduje działanie ateroprotekcyjne. W związku z tym sugeruje się, że jest to cel w leczeniu hipercholesterolemii. Mutacje w tym genie są związane ze zmianami poziomu lipidów w osoczu i ryzykiem choroby wieńcowej (CAD).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77421
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prioritization and association analysis of murine-derived candidate genes in anxiety-spectrum disorders.
Hettema JM
Biological Psychiatry, 70, 888-896 (2011)
ACAT2 and human hepatic cholesterol metabolism: identification of important gender-related differences in normolipidemic, non-obese Chinese patients.
Parini P, et. al.
Atherosclerosis, 207, 266-271 (2009)
Paolo Parini et al.
Atherosclerosis, 207(1), 266-271 (2009-05-27)
ACAT2 is a major cholesterol esterification enzyme specifically expressed in hepatocytes and may control the amount of hepatic free (unesterified) cholesterol available for secretion into bile or into HDL. This study aims to further elucidate physiologic roles of ACAT2 in
Xuelian He et al.
Gene, 566(2), 236-241 (2015-04-29)
Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2 (ACAT2) plays a critical role in the formation of cholesteryl esters from cholesterol and fatty acids, and is a potential target for treating hypercholesterolemia. We recently reported the significant effects of two human ACAT2 gene polymorphisms