Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA025762
Sigma-Aldrich
Anti-ACOT7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Acyl-CoA thioesterase 7, Anti-CTE-II, Anti-CTE-IIa, Anti-Cytosolic acyl coenzyme A thioester hydrolase, Anti-Long chain acyl-CoA thioester hydrolase
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NKSMEIEVLVDADPVVDSSQKRYRAASAFFTYVSLSQEGRSLPVPQLVPETEDEKKRFEEGKGRYLQMKAKRQGH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACOT7(11332)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ACOT7 (tioesteraza acylo-CoA 7) ulega silnej ekspresji w mózgu i jądrach i jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p36. Gen ten wytwarza wiele izoform z powodu alternatywnego splicingu. Kodowane białko jest obecne w cytoplazmie i jądrze. Należy do klasy białek hydrolaz acylo-CoA. Białka te są głównie odpowiedzialne za hydrolizę tioestrów acylo-CoA do wolnych kwasów tłuszczowych i CoA-SH.
Immunogen
Cytosolic acyl coenzyme A thioester hydrolase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACOT7 (tioesteraza acylo-CoA 7) bierze udział w utlenianiu kwasów tłuszczowych. Stanowi ogniwo łączące metabolizm acylo-CoA i cholesterolu w neuronach. Nadekspresja tego genu w linii komórkowej makrofagów moduluje wytwarzanie prostaglandyn D2 i E2, co czyni go celem leków w chorobach zapalnych. ACOT7 ma wysoką specyficzność dla arachido-258 noilo-CoA (AA-CoA). Może być również związany z padaczką skroniową (MTLE).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76569
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human brain acyl-CoA hydrolase isoforms encoded by a single gene.
Yamada J
Biochemical and Biophysical Research Communications, 299, 49-56 (2002)
Aberrant cytosolic acyl-CoA thioester hydrolase in hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy.
Yang JW
Amino Acids, 27, 269-275 (2004)
Structural basis for recruitment of tandem hotdog domains in acyl-CoA thioesterase 7 and its role in inflammation.
Forwood JK
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 104, 10382-10387 (2007)
Functional and structural properties of mammalian acyl-coenzyme A thioesterases.
Kirkby B
Progress in Lipid Research, 49, 366-377 (2010)
Sterol Regulatory Element-Binding Protein-2 modulates human brain acyl-CoA hydrolase gene transcription.
Takagi M
Molecular and Cellular Biochemistry, 275, 199-206 (2005)