Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA025287
Sigma-Aldrich
Anti-FBLIM1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FBLP-1, Anti-Filamin-binding LIM protein 1, Anti-MIG2-interacting protein, Anti-Migfilin, Anti-Mitogen-inducible 2-interacting protein
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
CEPCYQDTLERCGKCGEVVRDHIIRALGQAFHPSCFTCVTCARCIGDESFALGSQNEVYCLDDFYRKFAPVCSICENPIIPRDGKDAFKIECMGRNFHENCYRCEDCRILLSVEPTDQGCYPLNNHLFCKPCHV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBLIM1(54751)
Opis ogólny
FBLIM1 (białko LIM wiążące filaminę 1) jest obecne w obszarach adhezji komórka-komórka. Białko ma amino-końcowy, bogaty w prolinę region i karboksy-końcowe domeny LIM (LIN-11, ISL-1 i MEC-3).[1] Jest ono powszechnie określane jako migfilina.
Immunogen
Filamin-binding LIM protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FBLIM1 (białko LIM wiążące filaminę 1) odgrywa ważną rolę w powiązaniu błony komórkowej z cytoszkieletem aktynowym. Oddziałuje głównie z białkiem MIG-2 (mitogen-inducible gene 2 protein), filaminą i VASP (vasodilator-stimulated phosphoprotein), kontrolując w ten sposób kształt i ruchy komórek. W kardiomiocytach oddziałuje z czynnikiem transkrypcyjnym CSX/NKX2-5 (homeobox specyficzny dla serca) i wzmacnia różnicowanie. Gen FBLIM1 jest regulowany w górę w chondrocytach z chorobą zwyrodnieniową stawów i może być zaangażowany w patogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów. W różnych komórkach rakowych sygnalizacja związana z FBLIM1 jest zaburzona, co prowadzi do nieprawidłowej aktywacji Src i odporności komórek na anoikis. Gen ten jest regulowany w dół w komórkach raka piersi. W komórkach raka przełyku hamuje inwazję częściowo poprzez zwiększenie degradacji β-kateniny. Jednak w komórkach glejaka FBLIM1 promuje zarówno migrację, jak i inwazję.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70103
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kanako Ishizuka et al.
Journal of neuroscience research, 96(5), 789-802 (2017-11-09)
Migfilin, encoded by FBLIM1 at the 1p36 locus, is a multi-domain adaptor protein essential for various cellular processes such as cell morphology and migration. Small deletions and duplications at the 1p36 locus, monosomy of which results in neurodevelopmental disorders and
Mitali Das et al.
PloS one, 6(10), e26355-e26355 (2011-11-02)
Cell adhesion and migration depend on engagement of extracellular matrix ligands by integrins. Integrin activation is dynamically regulated by interactions of various cytoplasmic proteins, such as filamin and integrin activators, talin and kindlin, with the cytoplasmic tail of the integrin
Migfilin protein promotes migration and invasion in human glioma through epidermal growth factor receptor-mediated phospholipase C-? and STAT3 protein signaling pathways.
Ou Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287, 32394-32405 (2012)
Migfilin, a-parvin and ?-parvin are differentially expressed in ovarian serous carcinoma effusions, primary tumors and solid metastases.
Davidson B, et al.
Gynecologic Oncology, 128, 364-370 (2013)
Mitogen-inducible Gene-2 (MIG2) and migfilin expression is reduced in samples of human breast cancer.
Gkretsi V, et al.
Anticancer Research, 33, 1977-1981 (2013)