Kluczowe dokumenty
HPA025078
Sigma-Aldrich
Anti-LEMD3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BMP-3b, Anti-LEM domain containing 3, Anti-MAN1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QGQAFHLDRRNSPPNSLTPCLKIRNMFDPVMEIGDQWHLAIQEAILEKCSDNDGIVHIAVDKNSREGCVYVKCLSPEYAGKAFKALHGSWFDGKLVTVKYLRLDRYHHRFPQALTSNTPLKPSNKHMNSMSHLRLRT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LEMD3(23592)
Opis ogólny
Gen LEMD3 (domena LEM zawierająca 3) jest mapowany na ludzki chromosom 12q14. Kodowane białko lokalizuje się w wewnętrznej błonie jądrowej. Należy do rodziny białek LEM. Białko ma domeny nukleoplazmatyczne na końcach karboksylowych i aminowych. Jedna domena nukleoplazmatyczna zawiera motyw LEM, a druga ma miejsca wiązania dla Smad2 (określanego również jako MADH2 (mothers against decapentaplegic homolog 2)) i Smad3.
Immunogen
LEM domain containing 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białka LEM są głównie zaangażowane w regulację genów, aranżację chromatyny i regulację czynnika transkrypcyjnego. Interakcja LEMD3 (domena LEM zawierająca 3) ze Smad1/2 (określanym również jako MADH (mothers against decapentaplegic homolog)) i Samd3 hamuje odpowiednio sygnalizację BMP (białko morfogenetyczne kości) i TGF (transformujący czynnik wzrostu) -β. Odgrywa również ważną rolę w regulacji białka zegarowego BMAL1 (brain and muscle ARNT-like 1). Brak aktywności LEMD3 powoduje zespół Buschke-Ollendorffa i stwardniającą dysplazję kości.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86881
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Buschke-Ollendorff syndrome in a three-generation family: influence of a novel LEMD3 mutation to tropoelastin expression.
Burger B
European Journal of Dermatology, 20, 693-697 (2010)
Novel Somatic Mutation in LEMD3 Splice Site Results in Buschke-Ollendorff Syndrome with Polyostotic Melorheostosis and Osteopoikilosis.
Gutierrez D
Pediatric Dermatology, 32, e219-e220 (2015)
Nuclear envelope protein MAN1 regulates clock through BMAL1.
Lin ST
eLife, 3, e02981-e02981 (2014)
Marina Vietri et al.
Nature cell biology, 22(7), 856-867 (2020-07-01)
The ESCRT-III membrane fission machinery maintains the integrity of the nuclear envelope. Although primary nuclei resealing takes minutes, micronuclear envelope ruptures seem to be irreversible. Instead, micronuclear ruptures result in catastrophic membrane collapse and are associated with chromosome fragmentation and
Inhibition of TGF-? signaling at the nuclear envelope: characterization of interactions between MAN1, Smad2 and Smad3, and PPM1A.
Bourgeois B
Science Signaling, 6, ra49-ra49 (2013)