Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA025032
Sigma-Aldrich
Anti-LETM2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LETM1 and EF-hand domain-containing protein 2, Anti-LETM1 domain-containing protein LETM2, mitochondrial, Anti-Leucine zipper-EF-hand-containing transmembrane protein 1-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
GLTEEQLRQQLTEWQDLHLKENVPPSLLLLSRTFYLIDVKPKPIEIPLSGEAPKTDILVELPTFTE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LETM2(137994)
Opis ogólny
Gen LETM2 (leucine zipper and EF-hand containing transmembrane protein 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8. Jego funkcja jest obecnie nieznana. Jednak u szczurów LETM2 ulega ekspresji głównie w jądrach i plemnikach. Kodowane białko ma motyw suwaka leucynowego i lokalizuje się w mitochondriach.
Immunogen
LETM1 domain-containing protein LETM2, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76347
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shoko Tamai et al.
Journal of cell science, 121(Pt 15), 2588-2600 (2008-07-17)
LETM1 is located in the chromosomal region that is deleted in patients suffering Wolf-Hirschhorn syndrome; it encodes a homolog of the yeast protein Mdm38 that is involved in mitochondrial morphology. Here, we describe the LETM1-mediated regulation of the mitochondrial volume
Ioannis A Voutsadakis
Journal of clinical medicine, 9(10) (2020-09-30)
Amplification of the locus 8p11.23 has been observed in cancer and genes of this locus, including ZNF703 (Zinc finger protein 703), NSD3 (Nuclear receptor binding SET domain protein 3) and FGFR1 (Fibroblast growth factor receptor 1), have been put forward
Characteristics and Prognosis of 8p11.23-Amplified Squamous Lung Carcinomas.
Voutsadakis
Journal of clinical medicine, 12 (2023)