Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA025031
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4G3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3, Anti-eIF-4-gamma 3, Anti-eIF-4-gamma II, Anti-eIF-4G 3, Anti-eIF4G 3, Anti-eIF4GII
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
EFDSRRTLTSRGSMGREKNDKPLPSATARPNTFMRGGSSKDLLDNQSQEEQRREMLETVKQLTGGVDVERNSTEAERNKTRESAKPEISAMSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4G3(8672)
Opis ogólny
Gen EIF4G3 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4 γ 3) jest mapowany na ludzki chromosom 1p36.12. Ulega on szerokiej ekspresji w ludzkich tkankach i jest funkcjonalnym homologiem EIF4G1. Kodowane białko wiąże się bezpośrednio z EIF4E (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E), EIF4A i EIF3.
Immunogen
Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
EIF4G3 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4 γ 3) jest kluczowym składnikiem kompleksu inicjacji translacji EIF4F (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4F). Podczas inicjacji translacji jest on odpowiedzialny za przenoszenie mRNA. U Drosophila EIF4G3 odgrywa również rolę w spermatogenezie. MRNA EIF4G3 jest celem supresora nowotworów mikroRNA miR-520c-3p, co prowadzi do starzenia się komórek nowotworowych. Gen EIF4G3 jest regulowany w górę w DLBCL (chłoniak rozlany z dużych komórek B). Mutacja w tym genie może być powiązana z objętościami SFG (górny zakręt czołowy), które są związane ze schizofrenią.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76527
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sanjay Ghosh et al.
PloS one, 10(4), e0122519-e0122519 (2015-04-08)
In eukaryotes, post-transcriptional regulation of gene expression has a key role in many cellular and developmental processes. Spermatogenesis involves a complex developmental program that includes changes in cell cycle dynamics and dramatic cellular remodeling. Translational control is critical for spermatogenesis
A Gradi et al.
Molecular and cellular biology, 18(1), 334-342 (1998-01-07)
Mammalian eukaryotic translation initiation factor 4F (eIF4F) is a cap-binding protein complex consisting of three subunits: eIF4E, eIF4A, and eIF4G. In yeast and plants, two related eIF4G species are encoded by two different genes. To date, however, only one functional
R Hashimoto et al.
Translational psychiatry, 4, e472-e472 (2014-10-22)
The superior frontal gyrus (SFG), an area of the brain frequently found to have reduced gray matter in patients with schizophrenia, is involved in self-awareness and emotion, which are impaired in schizophrenia. However, no genome-wide association studies of SFG volume
Krystyna Mazan-Mamczarz et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004105-e1004105 (2014-02-06)
Deregulation of the translational machinery is emerging as a critical contributor to cancer development. The contribution of microRNAs in translational gene control has been established however; the role of microRNAs in disrupting the cap-dependent translation regulation complex has not been