Kluczowe dokumenty
HPA024814
Sigma-Aldrich
Anti-LONRF1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-LON peptidase N-terminal domain and RING finger protein 1, Anti-RING finger protein 191
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
EQDVIVNEDGRNKLKKQGETPNEVCMFSLAYGDIPEELIDVSDFECSLCMRLFFEPVTTPCGHSFCKNC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LONRF1(91694)
Opis ogólny
Gen LONRF1 (LON peptidase N-terminal domain and ring finger 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p. Może być indukowany przez androgeny.
Immunogen
LON peptidase N-terminal domain and RING finger protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LONRF1 (LON peptidase N-terminal domain and ring finger 1) jest składnikiem kompleksu ligazy ubikwityny i wykazuje aktywność peptydazy zależną od ATP. Może być związany z przerzutami do węzłów chłonnych.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76290
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheryl A Logan et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 300(6), R1373-R1383 (2011-03-18)
The capacities of eurythermal ectotherms to withstand wide ranges of temperature are based, in part, on abilities to modulate gene expression as body temperature changes, notably genes encoding proteins of the cellular stress response. Here, using a complementary DNA microarray
Hugo M Horlings et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 16(2), 651-663 (2010-01-14)
Several prognostic gene expression profiles have been identified in breast cancer. In spite of this progress in prognostic classification, the underlying mechanisms that drive these gene expression patterns remain unknown. Specific genomic alterations, such as copy number alterations, are an
Su Tien Nguyen et al.
Cancer science, 98(5), 740-746 (2007-03-30)
An accurate assessment of the cervical lymph node metastasis status in oral cavity cancer not only helps predict the prognosis of patients, but also helps surgeons to perform the appropriate treatment. We investigated the utilization of microarray technology focusing on
Vivek K Arora et al.
Cell, 155(6), 1309-1322 (2013-12-10)
The treatment of advanced prostate cancer has been transformed by novel antiandrogen therapies such as enzalutamide. Here, we identify induction of glucocorticoid receptor (GR) expression as a common feature of drug-resistant tumors in a credentialed preclinical model, a finding also