Kluczowe dokumenty
HPA024731
Sigma-Aldrich
Anti-SNX16 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sorting nexin-16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QLHIDTLENRIRTLSLEPEESLDVSETEGEQILKVESSALEVDQDVLDEESRADNKPCLSFSEPENAVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNX16(64089)
Opis ogólny
Gen SNX16 (sorting nexin 16) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q21.13. Należy on do rodziny białek SNX (sorting nexins). Białko to posiada domenę zwiniętej cewki i domenę PX, która pomaga w asocjacji z błoną. Występuje we wczesnych i późnych endosomach/lizosomach.
Immunogen
Sorting nexin-16 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SNX16 (sorting nexin 16) uczestniczy w transporcie białek między wczesnymi i późnymi endosomami. Jest również zaangażowana w dostarczanie nukleokapsydów wirusowych (wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej) z endosomu do cytozolu. W modelu mysim SNX16 negatywnie reguluje migrację komórek i nowotworzenie w komórkach raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76402
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rong-Zong Liu et al.
Genomics, 92(6), 436-445 (2008-09-13)
We have identified a new member of the FABP gene family, designated FABP12. FABP12 has the same structure as other FABP genes and resides in a cluster with FABP4/5/8/9 within 300,000 bp chromosomal region. FABP12 orthologs are found in mammals
Leilei Zhang et al.
Cell regeneration (London, England), 2(1), 3-3 (2013-01-01)
Sorting nexins are a large family of proteins that are associated with various components of the endosome system and they play many roles in processes such as endocytosis, intracellular protein trafficking and cell signaling. The subcellular distribution patterns of many
Brendon J Hanson et al.
The Journal of biological chemistry, 278(36), 34617-34630 (2003-06-19)
Sorting nexins (SNXs) are a growing family of proteins characterized by the presence of a PX domain. The PX domain mediates membrane association by interaction with phosphoinositides. The SNXs are generally believed to participate in membrane trafficking, but information regarding
Isabelle Le Blanc et al.
Nature cell biology, 7(7), 653-664 (2005-06-14)
During viral infection, fusion of the viral envelope with endosomal membranes and nucleocapsid release were thought to be concomitant events. We show here that for the vesicular stomatitis virus they occur sequentially, at two successive steps of the endocytic pathway.