Kluczowe dokumenty
HPA024725
Sigma-Aldrich
Anti-CRISPLD1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CRISP-10, Anti-CocoaCrisp, Anti-Cysteine-rich secretory protein 10, Anti-Cysteine-rich secretory protein LCCL domain-containing 1, Anti-LCCL domain-containing cysteine-rich secretory protein 1, Anti-Trypsin inhibitor Hl
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
ACPPSFGGGCRENLCYKEGSDRYYPPREEETNEIERQQSQVHDTHVRTRSDDSSRNEVISAQQMSQIVSCEVRLRDQCKGTTCNRYECPAGC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen CRISPLD1 (cysteine rich secretory protein LCCL domain containing 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q21.11. Ma więcej reszt cysteinowych w porównaniu do innych białek o podobnej wielkości.
Immunogen
Cysteine-rich secretory protein LCCL domain-containing 1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CRISPLD1 (cysteine rich secretory protein LCCL domain containing 1) jest pośrednio związany z NSCLP (nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate) poprzez powiązanie z CRISPLD2 i genami szlaku folianowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76226
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brett T Chiquet et al.
Birth defects research. Part A, Clinical and molecular teratology, 91(1), 44-49 (2011-01-22)
Nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate (NSCLP) is a common birth defect that has a multifactorial etiology. Despite having substantial genetic liability, <15% of the genetic contribution to NSCLP has been delineated. In our efforts to dissect the
Chinyere Ibeawuchi et al.
International journal of molecular sciences, 16(2), 3856-3869 (2015-02-14)
The multifocal nature of prostate cancer (PCa) creates a challenge to patients' outcome prediction and their clinical management. An approach that scrutinizes every cancer focus is needed in order to generate a comprehensive evaluation of the disease, and by correlating