Kluczowe dokumenty
HPA024659
Sigma-Aldrich
Anti-SNTB1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-59 kDa dystrophin-associated protein A1 basic component 1, Anti-BSYN2, Anti-Beta-1-syntrophin, Anti-DAPA1B, Anti-Syntrophin-2, Anti-TIP-43, Anti-Tax interaction protein 43
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
QGCHNSAELIAEISTACTYKNQECRLTIHYENGFSITTEPQEGAFPKTIIQSPYEKLKMSSDDG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNTB1(6641)
Opis ogólny
Gen SNTB1 (syntrofina β 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8. Kodowane białko należy do rodziny syntrofin i zawiera domenę PDZ (PSD95, Dlg1 i zo-1).
Immunogen
Beta-1-syntrophin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SNTB1 (syntrofina β 1) wiąże się z dystrofiną. Może być zaangażowany w dystrofie mięśniowe i homeostazę cholesterolu. SNTB1 reguluje również poziom glukozy i może być potencjalnym genem cukrzycy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76377
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nathan D Camp et al.
Cell discovery, 1 (2015-12-01)
Recent advances in proteomic technology reveal G-protein-coupled receptors (GPCRs) are organized as large, macromolecular protein complexes in cell membranes, adding a new layer of intricacy to GPCR signaling. We previously reported the α
Daisuke Obinata et al.
Scientific reports, 12(1), 6094-6094 (2022-04-14)
Androgen and androgen receptor (AR) targeted therapies are the main treatment for most prostate cancer (PC) patients. Although AR signaling inhibitors are effective, tumors can evade this treatment by transforming to an AR-negative PC via lineage plasticity. OCT1 is a
Wei Liu et al.
Scientific reports, 5, 14344-14344 (2015-09-25)
Protein-protein interaction (PPI) networks serve as a powerful tool for unraveling protein functions, disease-gene and disease-disease associations. However, a direct strategy for integrating protein interaction, protein function and diseases is still absent. Moreover, the interrelated relationships among these three levels
Yoshinobu Ishitobi et al.
American journal of medical genetics. Part B, Neuropsychiatric genetics : the official publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 165B(6), 492-501 (2014-07-01)
Automatic thoughts may be risk factors for depression and anxiety, and should be detected early. However, the genetic basis of automatic thoughts remains unclear. This study aims to investigate the genetic association of automatic thoughts with SNPs (single nucleotide polymorphisms)
Mia Olsson et al.
PloS one, 8(10), e75242-e75242 (2013-10-17)
Autoinflammatory disease (AID) manifests from the dysregulation of the innate immune system and is characterised by systemic and persistent inflammation. Clinical heterogeneity leads to patients presenting with one or a spectrum of phenotypic signs, leading to difficult diagnoses in the