Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA024018
Sigma-Aldrich
Anti-GOPC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CFTR-associated ligand, Anti-Fused in glioblastoma, Anti-Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein, Anti-PDZ protein interacting specifically with TC10, Anti-PIST
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
IEFEVVYVAPEVDSDDENVEYEDESGHRYRLYLDELEGGGNPGASCKDTSGEIKVLQGFNKKAVTDTHENGDLGTASETPLDDGASKLDDLHTLY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOPC(57120)
Opis ogólny
Gen GOPC (Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein) jest mapowany na ludzkim chromosomie 6q22.1. Białko ma pojedynczą domenę PDZ (PSD-95, Discs-large i ZO-1), dwa motywy coiled-coil i dwa ewolucyjnie konserwowane regiony, potrzebne do lokalizacji Golgiego. Białko jest również określane jako CAL (CFTR-associated ligand), PIST (PDZ protein interacting specifically with TC10) i FIG (fused in glioblastoma).[1]
Immunogen
Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GOPC (Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein) reguluje głównie wewnątrzkomórkowy transport receptorów. Oddziałuje z receptorem β1-adrenergicznym i mGluR1a (metabotropowy receptor glutaminianu 1A). GOPC zatrzymuje receptory w komórce, zmniejszając w ten sposób ich ekspresję na powierzchni komórki. Kontroluje również recykling i degradację receptora somatostatyny i mGluR5a. GOPC oddziałuje również z CRFR1 (receptor hormonu uwalniającego kortykotropinę 1) i hamuje transport białka z retikulum endoplazmatycznego-Golgiego na powierzchnię błony komórkowej.[1] W modelu mysim gen fuzyjny GOPC-ROS (protoonkogenna kinaza tyrozynowo-białkowa) nasila rozwój wewnątrzwątrobowego raka dróg żółciowych (ICC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74788
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Data on affected cancer-related genes in pediatric t(12;21)-positive acute lymphoblastic leukemia patients harboring unbalanced der(6)t(X;6) translocations.
Kjeldsen E
Data in Brief, 8, 894-903 (2016)
Mouse model of intrahepatic cholangiocarcinoma validates FIG-ROS as a potent fusion oncogene and therapeutic target.
Saborowski A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110, 19513-19518 (2013)
The golgi-associated PDZ domain protein PIST/GOPC stabilizes the ?1-adrenergic receptor in intracellular compartments after internalization.
Koliwer J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 6120-6129 (2015)
Malte Klüssendorf et al.
Molecular neurobiology, 58(11), 5618-5634 (2021-08-13)
In neuronal cells, many membrane receptors interact via their intracellular, C-terminal tails with PSD-95/discs large/ZO-1 (PDZ) domain proteins. Some PDZ proteins act as scaffold proteins. In addition, there are a few PDZ proteins such as Gopc which bind to receptors
Maha M Hammad et al.
Cellular signalling, 27(10), 2120-2130 (2015-06-28)
Corticotropin releasing factor (CRF) receptor1 (CRFR1) is associated with psychiatric illness and is a proposed target for the treatment of anxiety and depression. Like many G protein-coupled receptors (GPCRs), CRFR1 harbors a PDZ (PSD95/Disc Large/Zona Occludens 1)-binding motif at the