Kluczowe dokumenty
HPA023954
Sigma-Aldrich
Anti-FAAP100 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-C17orf70, Anti-FLJ22175
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VPLCCATLQWLLAENAAVDVVRARALSSIQGVAPDGANVHLIVREVAMTDLCPAGPIQAVEIQVESSSLA
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen FAAP100 (Fanconi anemia core complex associated protein 100) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q25. Białko jest obecne w jądrze komórkowym.
Immunogen
Fanconi anemia core complex associated protein 100
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FAAP100 (Fanconi anemia core complex associated protein 100) jest częścią kompleksu FA (niedokrwistość Fanconiego) i jest ważny dla stabilności i aktywności kompleksu. Kompleks FA jest zaangażowany w reakcje monoubikwitynacji, w których pośredniczy uszkodzenie DNA i jest odpowiedzialny za monoubikwitynację białka FANCD2 (FA complementation D2). FAAP100 jest związany z niedokrwistością Fanconiego.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75927
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chen Ling et al.
The EMBO journal, 26(8), 2104-2114 (2007-03-31)
The Fanconi anemia (FA) core complex plays a central role in the DNA damage response network involving breast cancer susceptibility gene products, BRCA1 and BRCA2. The complex consists of eight FA proteins, including a ubiquitin ligase (FANCL) and a DNA
Wei Du et al.
Blood cells, molecules & diseases, 52(1), 2-11 (2013-07-31)
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) is a major pro-inflammatory cytokine involved in systemic inflammation and the acute phase reaction. Dysregulation of TNF production has been implicated in a variety of human diseases including Fanconi anemia (FA). FA is a genomic instability
Yaling Huang et al.
Cell reports, 7(6), 1849-1857 (2014-06-10)
The Fanconi anemia (FA) core complex provides the essential E3 ligase function for spatially defined FANCD2 ubiquitination and FA pathway activation. Of the seven FA gene products forming the core complex, FANCL possesses a RING domain with demonstrated E3 ligase