Kluczowe dokumenty
HPA023911
Sigma-Aldrich
Anti-FAM135B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Protein FAM135B
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MPKDLNVGQQALSNSGISEVEGLSQHQVPELSCTSAADAINRNSTGQQSQSGSPCIMDDTAFNRGVNAFPEAKHKAGTVCPTVTHSVHSQV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM135B(51059)
Opis ogólny
Gen FAM135B (family with sequence similarity 135 member B) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 8. Gen ten wykazuje szeroki poziom ekspresji w tkankach, w tym w sercu i mózgu.
Immunogen
Protein FAM135B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FAM135B (rodzina o podobieństwie sekwencji 135, członek B) jest nowym onkogenem, który ułatwia złośliwość w komórkach SCC (rak płaskonabłonkowy) i ESCC (SCC przełyku). Gen ten uczestniczy w aktywności i sygnalizacji komórek, w tym w mózgu. Polimorfizm w tym genie jest związany z gruźlicą pozapłucną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76281
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jalil Pirayesh Islamian et al.
Cancer biology & medicine, 11(2), 78-85 (2014-07-11)
Esophageal cancer has been reported as the ninth most common malignancy and ranks as the sixth most frequent cause of death worldwide. Esophageal cancer treatment involves surgery, chemotherapy, radiation therapy, or combination therapy. Novel strategies are needed to boost the
Noffisat O Oki et al.
BMC research notes, 4, 28-28 (2011-02-02)
Approximately 5-10% of persons infected with M. tuberculosis develop tuberculosis, but the factors associated with disease progression are incompletely understood. Both linkage and association studies have identified human genetic variants associated with susceptibility to pulmonary tuberculosis, but few genetic studies
Abbes Belkhiri et al.
Oncotarget, 6(3), 1348-1358 (2015-01-17)
Esophageal cancer, comprising squamous carcinoma and adenocarcinoma, is a leading cause of cancer-related death in the world. Notably, the incidence of esophageal adenocarcinoma has increased at an alarming rate in the Western world. Unfortunately, the standard first-line chemo-radiotherapeutic approaches are