Kluczowe dokumenty
HPA023894
Sigma-Aldrich
Anti-AK8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-C9orf98, Anti-Putative adenylate kinase-like protein C9orf98
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
IPETREQALRIQTLGITPRHVIVLSAPDTVLIERNLGKRIDPQTGEIYHTTFDWPPESEIQNRLMVPEDISELETAQKLLEYHRNIVRVIPSYPKILKVISADQPCVD
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Kinaza adenylanowa 8 (AK8) jest 479-aminokwasowym białkiem kodowanym przez gen otwartej ramki odczytu 98 (C9ORF98) chromosomu 9 i charakteryzuje się dwiema aktywnymi i kompletnymi domenami AK w łańcuchu polipeptydowym.
Immunogen
Putative adenylate kinase-like protein C9orf98 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen AK8 (kinazy adenylanowej 8), znany również jako otwarta ramka odczytu chromosomu 9 98 (C9ORF98), odgrywa istotną rolę w regulacji migracji komórek nabłonkowych. Białko to bierze udział w wymianie nukleotydów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75367
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adenylate kinase and AMP signaling networks: metabolic monitoring, signal communication and body energy sensing.
Dzeja P and Terzic A
International Journal of Molecular Sciences, 10(4), 1729-1772 (2009)
Christakis Panayiotou et al.
The Biochemical journal, 433(3), 527-534 (2010-11-18)
Differences in expression profiles, substrate specificities, kinetic properties and subcellular localization among the AK (adenylate kinase) isoenzymes have been shown to be important for maintaining a proper adenine nucleotide composition for many different cell functions. In the present study, human