Kluczowe dokumenty
HPA023599
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF160 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HKr18, Anti-HZF5, Anti-Zinc finger protein 160, Anti-Zinc finger protein 5, Anti-Zinc finger protein Kr18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
LVSLGLCHFDMNIISMLEEGKEPWTVKSCVKIARKPRTRECVKGVVTDIPPKCTIKDLLPKEKSSTEAVFHTVVLERHESPDIEDFSFKEPQKNVHDFECQWRDDTGNYKGVLMAQKEGKRDQRDRRDIENKLMNNQLGVSFHSHLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF160(90338)
Opis ogólny
Gen ZNF160 (białko palca cynkowego 160) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.3-q13.4. Koduje on białko palca cynkowego KRAB (Krüppel associated box) o masie molowej 94 kDa zawierające 20 motywów palca cynkowego w swoim C-końcu. Końcówka N zawiera domeny KRAB A i KRAB B. Ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
Zinc finger protein 160 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen ZNF160 (zinc finger protein 160) koduje regulator transkrypcji, który rekrutuje deacetylazę histonową poprzez interakcję z KAP1 (KRAB [Kruppel-Associated Box Domain]-Associated Protein 1), białkiem rusztowania. Deacetylacja histonów i metylacja DNA na 5' genu TLR4 (receptora toll-podobnego) powodują represję tego genu, prawdopodobnie przyczyniając się do utrzymania homeostazy jelitowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83537
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular cloning and preliminary functional analysis of two novel human KRAB zinc finger proteins, HKr18 and HKr19.
Mark C
Dna and Cell Biology, 20, 275-286 (2001)
A novel C2H2 zinc-finger protein gene (ZNF160) maps to human chromosome 19q13.3-q13.4.
Halford S
Genomics, 25, 322-323 (1995)
Structure and mutagenesis of the Dbl homology domain.
Aghazadeh B
Nature Structural Biology, 5, 1098-1107 (1998)