Kluczowe dokumenty
HPA023526
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF366 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein 366
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
DLAVKKTPSFPHCLQPVASRGKAPQRHPFPEALRGPFSQFRYEPPPGDLDGFPGVFEGAGSRKRKSMPTKMPYNH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF366(167465)
Opis ogólny
ZNF366 (białko z palcem cynkowym 366) jest obecne w komórkach dendrytycznych. Białko ma domenę palca cynkowego, a gen jest mapowany na ludzki chromosom 5q13. Jest powszechnie określany jako DC-SCRIPT (transkrypt specyficzny dla komórek dendrytycznych).
Immunogen
Zinc finger protein 366 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ZNF366 (zinc finger protein 366) hamuje związaną z TLR (toll like receptor) ekspresję IL (interleukiny) -10, a także kontroluje aktywację NF (czynnika jądrowego) -κBp65. Jest ko-regulatorem czynników transkrypcyjnych indukowanych ligandem, NR (receptorów jądrowych). Jest również odpowiedzialny za zatrzymanie cyklu komórkowego w komórkach raka piersi ER (receptor estrogenowy)-α-dodatnich.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76060
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonas Nørskov Søndergaard et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(4), 1498-1505 (2015-07-15)
The balance between tolerance and immunity is important for the outcome of an infection or cancer, and dendritic cells (DCs) are key regulators of this balance. DC-specific transcript (DC-SCRIPT) is a protein expressed by DCs and has been demonstrated to
Marleen Ansems et al.
Breast cancer research and treatment, 149(3), 693-703 (2015-02-11)
Breast cancer is one of the most common causes of cancer-related deaths in women. The estrogen receptor (ERα) is well known for having growth promoting effects in breast cancer. Recently, we have identified DC-SCRIPT (ZNF366) as a co-suppressor of ERα
M Ansems et al.
Biochimica et biophysica acta, 1806(2), 193-199 (2010-05-19)
Nuclear receptors (NR) are intracellular receptors that execute a transcriptional program upon binding to hormones, vitamins and metabolic products. They are key regulators of distinct physiological processes, including growth and differentiation, metabolism, and immunity. The impact of NR activation on
Patrick Gilligan et al.
Gene, 294(1-2), 35-44 (2002-09-18)
The compact genome of the pufferfish, Fugu rubripes, has been proposed as a 'reference' genome to aid in annotating and analysing the human genome. We have annotated and compared 85 kb of Fugu sequence containing 17 genes with its homologous