Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA023450
Sigma-Aldrich
Anti-KLHL25 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ENC-2, Anti-Ectoderm-neural cortex protein 2, Anti-Kelch-like protein 25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
HFETVRQSEDFNSLSKDTLLDLISSDELETEDERVVFEAILQWVKHDLEPRKVHLPELLRSVRLALLPSDCLQEAVSSEALLMADERTKLIMDEALRCKTRILQNDGVVTSPCA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLHL25(64410)
Opis ogólny
Gen KLHL25 (kelch like family member 25) należy do rodziny genów Kelch-like (KLHL), która koduje białka charakteryzujące się obecnością domeny BTB/POZ, domeny BACK i pięciu do sześciu motywów Kelch. Domena BTB (bric à brac 1, tramtrack i broad-complex)/POZ (poxvirus and zinc finger) jest zaangażowana w wiązanie białek i dimeryzację, a domeny kelch tworzą trzeciorzędowe struktury, które są ważne dla funkcji zewnątrzkomórkowych, morfologii i asocjacji z innymi białkami. Funkcja domeny BACK (BTB i C-końcowej domeny Kelcha) nie została jeszcze scharakteryzowana. Białko kodowane przez KLHL2 ma pięć domen kelch i rozciąga się na długość 589 aminokwasów.
Immunogen
Ectoderm-neural cortex protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen KLHL25 (kelch like family member 25) koduje białko, które oddziałuje z CUL3 i funkcjonuje jako kompleks ligazy ubikwityny E3 celujący w hipofosforylowane białko 4E-BP1 (4E-binding protein 1). 4E-BP1 jest białkiem represorowym, które reguluje aktywność eIF4E (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E), białka wiążącego czapeczkę 5′ mRNA.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76071
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akiko Yanagiya et al.
Molecular cell, 46(6), 847-858 (2012-05-15)
Translational control of gene expression plays a key role in many biological processes. Consequently, the activity of the translation apparatus is under tight homeostatic control. eIF4E, the mRNA 5' cap-binding protein, facilitates cap-dependent translation and is a major target for
Bajinder S Dhanoa et al.
Human genomics, 7, 13-13 (2013-05-17)
The Kelch-like (KLHL) gene family encodes a group of proteins that generally possess a BTB/POZ domain, a BACK domain, and five to six Kelch motifs. BTB domains facilitate protein binding and dimerization. The BACK domain has no known function yet