Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA023383
Sigma-Aldrich
Anti-ZFAND1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AN1-type zinc finger protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QHCQVEHCRQRDFLPFVCDDCSGIFCLEHRSRESHGCPEVTVINERLKTDQHTSYPCSFKDCAERELVAVICP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFAND1(79752)
Opis ogólny
Gen ZFAND1 (palec cynkowy typu AN1 zawierający 1) koduje białko zawierające palec cynkowy typu AN1 (Zf_AN1) i rozbieżną domenę podobną do ubikwityny (UBL) na C-końcu. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q21.13. Kodowane białko jest niescharakteryzowane. Mutacje w tym genie są związane z nowotworami, takimi jak rak jajnika.
Immunogen
AN1-type zinc finger protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76200
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bebiana Sá-Moura et al.
The Journal of biological chemistry, 288(47), 33682-33696 (2013-10-15)
Regulated protein degradation mediated by the ubiquitin-proteasome system (UPS) is critical to eukaryotic protein homeostasis. Often vital to degradation of protein substrates is their disassembly, unfolding, or extraction from membranes. These processes are catalyzed by the conserved AAA-ATPase Cdc48 (also
Paul D P Pharoah et al.
Nature genetics, 45(4), 362-370 (2013-03-29)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified four susceptibility loci for epithelial ovarian cancer (EOC), with another two suggestive loci reaching near genome-wide significance. We pooled data from a GWAS conducted in North America with another GWAS from the UK. We
Chih-Hsuan Lai et al.
The Journal of biological chemistry, 300(5), 107230-107230 (2024-03-28)
Arsenite-induced stress granule (SG) formation can be cleared by the ubiquitin-proteasome system aided by the ATP-dependent unfoldase p97. ZFAND1 participates in this pathway by recruiting p97 to trigger SG clearance. ZFAND1 contains two An1-type zinc finger domains (ZF1 and ZF2)
Ankit Turakhiya et al.
Molecular cell, 70(5), 906-919 (2018-05-29)
Stress granules (SGs) are cytoplasmic assemblies of mRNPs stalled in translation initiation. They are induced by various stress conditions, including exposure to the environmental toxin and carcinogen arsenic. While perturbed SG turnover is linked to the pathogenesis of neurodegenerative diseases, the molecular
Youngdae Gwon et al.
Science (New York, N.Y.), 372(6549), eabf6548-eabf6548 (2021-11-06)
Stress granules are dynamic, reversible condensates composed of RNA and protein that assemble in eukaryotic cells in response to a variety of stressors and are normally disassembled after stress is removed. The composition and assembly of stress granules is well