Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA023371
Sigma-Aldrich
Anti-DCXR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Carbonyl reductase II, Anti-Dicarbonyl/L-xylulose reductase, Anti-Kidney dicarbonyl reductase, Anti-L-xylulose reductase, Anti-Sperm surface protein P34H, Anti-XR, Anti-kiDCR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
IRVNAVNPTVVMTSMGQATWSDPHKAKTMLNRIPLGKFAEVEHVVNAILFLLSDRSGMTTGSTLPVEG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCXR(51181)
Opis ogólny
Królicze poliklonalne przeciwciało DCXR reaguje z ludzką reduktazą dikarbonylo/L-ksylulozy, reduktazą dikarbonylo nerki, białkiem powierzchniowym plemników P34H.
Reduktaza dikarbonylo/L-ksylulozy, reduktaza dikarbonylo nerkowa, białko powierzchniowe plemników P34H (DCXR, DCR) jest reduktazą NADPH związaną z cyklem uronianowym metabolizmu glukozy, która katalizuje α-dikarbonyl i l-ksylulozę. DCXR wykazuje wysoką ekspresję w błonach wewnętrznych kanalików nerkowych proksymalnych. DCXR/P34H znajduje się również na czapeczce akrosomalnej plemników najądrza i jest uważany za marker dojrzewania plemników.
Immunogen
L-xylulose reductase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Królicze przeciwciało poliklonalne DCXR służy do znakowania reduktazy dikarbonylo/L-ksylulozy w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli reduktazy dikarbonylo/L-ksylulozy w metabolizmie cyklu uronianowego oraz funkcji nerek i plemników.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75801
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ann F Hubbs et al.
The American journal of pathology, 181(3), 829-844 (2012-08-17)
Flavorings-related lung disease is a potentially disabling disease of food industry workers associated with exposure to the α-diketone butter flavoring, diacetyl (2,3-butanedione). To investigate the hypothesis that another α-diketone flavoring, 2,3-pentanedione, would cause airway damage, rats that inhaled air, 2,3-pentanedione