Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA023255
Sigma-Aldrich
Anti-THEM6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C8orf55, Anti-Mesenchymal stem cell protein DSCD75, Anti-UPF0670 protein C8orf55
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LLGWDDRAFYLEARFVSLRDGFVCALLRFRQHLLGTSPERVVQHLCQRRVEPPELPADLQHWISYNEASSQLLRMESGLSDVTKDQ
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C8orf55(51337)
Opis ogólny
Gen THEM6 (thioesterase superfamily member 6) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q24. Jest on regulowany w górę w kilku tkankach nowotworowych. THEM6 jest białkiem o długości 208 aminokwasów z przewidywaną domeną transmembranową.
Immunogen
UPF0670 protein C8orf55 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76237
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hideaki Kume et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(6), 1471-1484 (2014-04-02)
Recent advances in quantitative proteomic technology have enabled the large-scale validation of biomarkers. We here performed a quantitative proteomic analysis of membrane fractions from colorectal cancer tissue to discover biomarker candidates, and then extensively validated the candidate proteins identified. A
Jie Hu et al.
American journal of medical genetics. Part A, 167A(8), 1921-1926 (2015-04-14)
A 7-year-old female with developmental delay (DD), autism spectrum disorder (ASD), intellectual disability (ID), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), and seizures was referred to our laboratory for oligomicroarray analysis. The analysis revealed a 540 kb microdeletion in the chromosome 8q24.3 region