Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA023245
Sigma-Aldrich
Anti-ARSG antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-ASG, Anti-Arylsulfatase G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
YVTGIIGKWHLGHHGSYHPNFRGFDYYFGIPYSHDMGCTDTPGYNHPPCPACPQGDGPSRNLQRDCYTDVALPLYENLNIVEQPV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARSG(22901)
Opis ogólny
Gen ARSG (arylosulfataza G) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q24. Jest lizosomalną sulfatazą i ulega szerokiej ekspresji.
Immunogen
Arylsulfatase G Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ARSG (arylosulfataza G) jest związana z dystonią specyficzną dla zadania. Jest ona potrzebna do degradacji 3-O-siarczanowanych reszt N-sulfoglukozaminy glikozoaminoglikanów siarczanu heparanu.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75654
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Esther Nibbeling et al.
Journal of neurology, 262(5), 1340-1343 (2015-04-01)
Musician's dystonia and writer's cramp are examples of task-specific dystonia. Recently, the arylsulfatase G (ARSG) locus was suggested to be associated with musician's dystonia and writer's cramp by a genome-wide association study. To test for the presence of causal variants
Björn Kowalewski et al.
The Journal of biological chemistry, 289(40), 27992-28005 (2014-08-20)
Arylsulfatase G (ARSG) is a recently identified lysosomal sulfatase that was shown to be responsible for the degradation of 3-O-sulfated N-sulfoglucosamine residues of heparan sulfate glycosaminoglycans. Deficiency of ARSG leads to a new type of mucopolysaccharidosis, as described in a
Marc-André Frese et al.
The Journal of biological chemistry, 283(17), 11388-11395 (2008-02-20)
The sulfatases constitute a conserved family of enzymes that specifically hydrolyze sulfate esters in a wide variety of substrates such as glycosaminoglycans, steroid sulfates, or sulfolipids. By modifying the sulfation state of their substrates, sulfatases play a key role in