Kluczowe dokumenty
HPA023201
Sigma-Aldrich
Anti-FMNL3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Formin homology 2 domain-containing protein 3, Anti-Formin-like protein 3, Anti-WBP-3, Anti-WW domain-binding protein 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LDLENENMMRVAELEKQLLQREKELESIKETYENTSHQVHTLRRLIKEKEEAFQRRCHLEPNVRGLESVDSEALARVGPAELSEGMPPSDLDLLAPAPPPEEVLPLPPPPAPPLPPPPPPLPDKCP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FMNL3(91010)
Opis ogólny
FMNL3 (formin like 3) należy do rodziny FMNL. Białko posiada domenę wiążącą GTPazę, diafaniczną domenę hamującą, domenę dimeryzacji, domenę homologii forminy 1, domenę homologii forminy 2, domenę podobną do WH2 i diafaniczną domenę autoregulacyjną. FMNL3 jest obecny w postaci punkcikowatego wzoru na powierzchni komórki. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12q13.
Immunogen
Formin-like protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FMNL3 (formin like 3) bierze udział w angiogenezie i migracji komórek. Jest potrzebna do organizacji wypustek związanych z aktyną, które są ważne dla adhezji komórka-komórka. Bierze udział w progresji i przerzutach raka jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86397
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan-Feng Zeng et al.
Experimental and molecular pathology, 98(2), 260-267 (2015-03-12)
Formin-like 3 (FMNL3), a member of diaphanous-related formins subfamily, plays an important role in cytoskeleton reorganization, cell adhesion and cancer cell invasion in vitro. This study aimed to explore the expression of FMNL3 in colorectal carcinoma (CRC) cell-lines and tissues
Morteza Hemmat et al.
Molecular cytogenetics, 7, 50-50 (2014-12-06)
Complex chromosomal rearrangements (CCRs) are balanced or unbalanced structural rearrangements involving three or more cytogenetic breakpoints on two or more chromosomal pairs. The phenotypic anomalies in such cases are attributed to gene disruption, superimposed cryptic imbalances in the genome, and/or
Timothy J Gauvin et al.
Molecular biology of the cell, 26(3), 467-477 (2014-11-28)
FMNL3 is a vertebrate-specific formin protein previously shown to play a role in angiogenesis and cell migration. Here we define the cellular localization of endogenous FMNL3, the dynamics of GFP-tagged FMNL3 during cell migration, and the effects of FMNL3 suppression