Kluczowe dokumenty
HPA023103
Sigma-Aldrich
Anti-KIF2B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anti-AS, Anti-kinesin family member 2B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ISPGMTSCENTLNTLRYANRVKKLNVDVRPYHRGHYPIGHEAPRMLKSHIGNSEMSL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF2B(84643)
Opis ogólny
KIF2B (członek rodziny kinezyn 2B) należy do rodziny kinezyn-13. Lokalizuje się we wrzecionach, centrosomach i niewyrównanych kinetochorach. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q22.
Immunogen
kinesin family member 2B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KIF2B (członek rodziny kinezyn 2B) bierze udział w regulacji dynamiki mikrotubul. Ma kluczowe znaczenie dla montażu wrzeciona, ruchu chromosomów i cytokinezy. KIF2B wiąże się z CEP170 (białko centrosomalne 170 kDa).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75643
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amity L Manning et al.
Molecular biology of the cell, 18(8), 2970-2979 (2007-06-01)
The human genome has three unique genes coding for kinesin-13 proteins called Kif2a, Kif2b, and MCAK (Kif2c). Kif2a and MCAK have documented roles in mitosis, but the function of Kif2b has not been defined. Here, we show that Kif2b is
Julie P I Welburn et al.
Molecular biology of the cell, 23(24), 4786-4795 (2012-10-23)
Microtubule dynamics are essential throughout mitosis to ensure correct chromosome segregation. Microtubule depolymerization is controlled in part by microtubule depolymerases, including the kinesin-13 family of proteins. In humans, there are three closely related kinesin-13 isoforms (Kif2a, Kif2b, and Kif2c/MCAK), which