Kluczowe dokumenty
HPA022979
Sigma-Aldrich
Anti-PCTP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-STARD2, Anti-phosphatidylcholine transfer protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LAAGSFSEEQFWEACAELQQPALAGADWQLLVETSGISIYRLLDKKTGLYEYKVFGVLEDCSPTLLAD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCTP(58488)
Opis ogólny
Gen PCTP (białko transferowe fosfatydylocholiny) jest mapowany na ludzki chromosom 17q21-22. Należy do nadrodziny steroidogennych ostrych białek regulatorowych związanych z transferem (START). Białko jest obecne w cytoplazmie.
Immunogen
białko przenoszące fosfatydylocholinę rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
PCTP (białko przenoszące fosfatydylocholinę) jest potrzebne do międzybłonowej wymiany fosfatydylocholin. Warianty genów PCTP wpływają na szczytowy rozmiar cząsteczek LDL (lipoprotein o niskiej gęstości).
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75640
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D E Cohen et al.
Biochimica et biophysica acta, 1447(2-3), 265-270 (1999-11-05)
Phosphatidylcholine transfer protein (PC-TP) is a cytosolic protein that catalyzes intermembrane transfer of phosphatidylcholines in vitro. We have cloned a cDNA encoding the human ortholog of PC-TP and have determined its tissue-specific expression as well as genomic organization. Radiation hybrid
G Dolley et al.
Atherosclerosis, 195(2), 297-302 (2007-02-03)
The small, dense LDL phenotype is associated with an increased cardiovascular disease risk. A genome-wide scan performed on 236 nuclear families of the Quebec Family Study (QFS) revealed a quantitative trait locus (QTL) affecting LDL peak particle size (LDL-PPD) and
Steven L Roderick et al.
Nature structural biology, 9(7), 507-511 (2002-06-11)
Phosphatidylcholines (PtdChos) comprise the most common phospholipid class in eukaryotic cells. In mammalian cells, these insoluble molecules are transferred between membranes by a highly specific phosphatidylcholine transfer protein (PC-TP) belonging to the steroidogenic acute regulatory protein related transfer (START) domain
A potential role for lysophosphatidylcholine in the delivery of long chain polyunsaturated fatty acids to the fetal circulation.
Véronique Ferchaud-Roucher et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1864(3), 394-402 (2018-12-21)