Kluczowe dokumenty
HPA022916
Sigma-Aldrich
Anti-TOM1L1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Src-activating and signaling molecule protein, Anti-TOM1-like protein 1, Anti-Target of Myb-like protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
WSQGFPGGVDVSEVKEVYLDLVKKGVQFPPSEAEAETARQETAQISSNPPTSVPTAPALSSVIAPKNSTVTLVPEQIGKLHSELDMVKMNVRVMS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOM1L1(10040)
Opis ogólny
Gen TOM1L1 (target of myb1 like 1) jest mapowany na ludzki chromosom 17q23. Zawiera domeny homologiczne VHS (Vps27p/Hrs/Stam) i GAT (GGA (Golgi-localizing, γ-adaptin ear domain homology, ADP-ribosylation factor (Arf) -binding protein) i Tom) na N-końcu oraz motywy interakcji na C-końcu.
Immunogen
TOM1-like protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TOM1L1 (target of myb1 like 1) jest białkiem adaptorowym, które bierze udział w transporcie pęcherzykowym i sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Jest substratem dla SRC (niereceptorowej kinazy tyrozynowej) i negatywnie kontroluje jej aktywność mitogenną i transformującą w fibroblastach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75641
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Béatrice Orsetti et al.
Cancer research, 64(18), 6453-6460 (2004-09-18)
Chromosome 17 is severely rearranged in breast cancer. Whereas the short arm undergoes frequent losses, the long arm harbors complex combinations of gains and losses. In this work we present a comprehensive study of quantitative anomalies at chromosome 17 by
Audrey Sirvent et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(12), 1937-1950 (2012-10-02)
The non-receptor tyrosine kinase SRC is frequently deregulated in human colorectal cancer (CRC), and SRC increased activity has been associated with poor clinical outcomes. In nude mice engrafted with human CRC cells, SRC over-expression favors tumor growth and is accompanied