Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA022034
Sigma-Aldrich
Anti-MPRIP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-M-RIP, Anti-Myosin phosphatase Rho-interacting protein, Anti-RIP3, Anti-Rho-interacting protein 3, Anti-p116Rip
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
RVEGHVGELGDFQVKNSQALMCLENCREQLRSLPRASQEDEQDARAASLASVESALVSAIQALQHWPAPAHGGARAQLETGGTEENGKPASLQQCSQSELTEQEQVRLLSDQIALEASLISQIADSLKNTT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MPRIP(23164)
Opis ogólny
MPRIP (Myosin phosphatase Rho interacting protein) jest serynowo-treoninową kinazą białkową zmapowaną na ludzkim chromosomie 17p11.2. Jest zlokalizowana we włóknach naprężeniowych aktyna-miozyna.[1]
Immunogen
Myosin phosphatase Rho-interacting protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MPRIP (Myosin phosphatase Rho interacting protein) kontroluje przejście od apoptozy do nekroptozy. Jest ono związane z kilkoma chorobami. MPRIP funkcjonuje jako składnik kompleksu fosfatazy miozyny i łączy się z podjednostką wiążącą miozynę fosfatazy miozyny i RhoA. Brak lub niedobór MPRIP chroni hepatocyty przed uszkodzeniem spowodowanym etanolem, zapobiega aktywowanemu ceruleanem ostremu martwiczemu zapaleniu trzustki, hamuje śmierć fotoreceptorów i komórek stożka oraz poprawia martwicę makrofagów w zaawansowanych zmianach miażdżycowych.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75694
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A L Mosca-Boidron et al.
Clinical genetics, 82(1), 41-47 (2011-07-05)
Most microdeletion syndromes identified before the implementation of array-comparative genomic hybridization (array-CGH) were presumed to be well-defined clinical entities. However, the introduction of whole-genome screening led not only to the description of new syndromes but also to the recognition of
Howard K Surks et al.
The Journal of biological chemistry, 280(52), 42543-42551 (2005-11-01)
Vascular smooth muscle cell contraction and relaxation are directly related to the phosphorylation state of the regulatory myosin light chain. Myosin light chains are dephosphorylated by myosin phosphatase, leading to vascular smooth muscle relaxation. Myosin phosphatase is localized not only
J-X Li et al.
Cell death & disease, 5, e1278-e1278 (2014-06-06)
Receptor-interacting protein (RIP)3 is a critical regulator of necroptosis and has been demonstrated to be associated with various diseases, suggesting that its inhibitors are promising in the clinic. However, there have been few RIP3 inhibitors reported as yet. B-Raf(V600E) inhibitors