Merck
HPA022010
Sigma-Aldrich
Anti-NOL11 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Nucleolar protein 11
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
FTLSSVVLSAGPEGLLGVEQSDKTDQFLVTDSGRTVILYKVSDQKPLGSWSVKQGQIITCPAVCNFQTGEYVVVHDNKVLRIWNNEDVNL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOL11(25926)
Opis ogólny
NOL11 (białko nukleolarne 11) jest niescharakteryzowanym białkiem nukleolarnym należącym do ludzkiego podkompleksu t-UTP procesomu SSU (mała podjednostka). Jest zlokalizowane w jąderku.
Immunogen
Nucleolar protein 11 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-NOL11 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
NOL11 (białko jąderkowe 11) funkcjonuje jako składnik ludzkiego procesomu małej podjednostki rybosomalnej (SSU) podczas biosyntezy rybosomów. Bierze udział w różnych czynnościach komórkowych związanych z jądrem, takich jak utrzymanie morfologii jąderka, optymalna transkrypcja i przetwarzanie pre-rRNA. Jego lokalizacja w jąderku pokrywa się z regionem mutacji NAIC (North American Indian childhood cirrhosis), co wskazuje na jego związek z patogenezą NAIC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75616
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuki Hayashi et al.
Science advances, 4(6), eaap7777-eaap7777 (2018-06-09)
The nucleolus is a dynamic nuclear body that has been demonstrated to disassemble at the onset of mitosis; the relationship between cell cycle progression and nucleolar integrity, however, remains poorly understood. We studied the role of nucleolar proteins in mitosis
Emily F Freed et al.
PLoS genetics, 8(8), e1002892-e1002892 (2012-08-24)
The fundamental process of ribosome biogenesis requires hundreds of factors and takes place in the nucleolus. This process has been most thoroughly characterized in baker's yeast and is generally well conserved from yeast to humans. However, some of the required
Camilla Frattini et al.
Molecular cell, 81(6), 1231-1245 (2021-01-28)
ATR checkpoint signaling is crucial for cellular responses to DNA replication impediments. Using an optogenetic platform, we show that TopBP1, the main activator of ATR, self-assembles extensively to yield micrometer-sized condensates. These opto-TopBP1 condensates are functional entities organized in tightly
John N Griffin et al.
PLoS genetics, 11(3), e1005018-e1005018 (2015-03-11)
The production of ribosomes is ubiquitous and fundamental to life. As such, it is surprising that defects in ribosome biogenesis underlie a growing number of symptomatically distinct inherited disorders, collectively called ribosomopathies. We previously determined that the nucleolar protein, NOL11