Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA021942
Sigma-Aldrich
Anti-MAGEA4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CT1.4, Anti-Cancer/testis antigen 1.4, Anti-MAGE-4 antigen, Anti-MAGE-41 antigen, Anti-MAGE-X2 antigen, Anti-Melanoma-associated antigen 4
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
WRQPNEGSSSQEEEGPSTSPDAESLFREALSNKVDELAHFLLRKYRAKELVTKAEMLERVIKNYKRCFPVIFGKASESLKMIFGIDVKEVDPASNTYTLVTCLGLSYDGLLGNNQIFPKTGLLIIVLGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGEA4(4103)
Opis ogólny
MAGEA4 (rodzina antygenów czerniaka A 4) należy do rodziny antygenów jąder nowotworowych (CTA) klasy I i ulega ekspresji tylko w męskich komórkach płciowych. Jest on identyfikowany przez cytolityczne limfocyty T (CTL) i jest regulowany w górę w różnych komórkach nowotworowych, takich jak czerniaki i rak płuc.
Immunogen
Melanoma-associated antigen 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MAGEA4 (rodzina antygenów czerniaka A 4) indukuje wzrost spontanicznie transformowanych normalnych keratynocytów jamy ustnej (NOK-SI) poprzez blokowanie cyklu komórkowego w fazie G1, a także apoptozę, w której pośredniczy p53. Opisano również jego właściwości hamujące rozwój nowotworów. Może również działać jako nowy marker do wczesnego wykrywania przerzutów u 160 egipskich pacjentów z przewlekłym HCV.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74419
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alejandra Bernardini et al.
Cancers, 14(2) (2022-01-22)
Metastatic urothelial carcinoma (mUC) remains an incurable disease with limited treatment options after platinum-based chemotherapy and immune checkpoint blockade (ICB). Vinflunine has shown a modest increase in overall survival and remains a therapeutic option for chemo- and immunotherapy refractory tumours.
Sheetal Bhan et al.
Oncology reports, 28(4), 1498-1502 (2012-07-31)
Cancer testis antigens (CTAs) are proteins that are normally expressed only in male germ cells and are aberrantly upregulated in a variety of cancers such as melanomas and lung cancer. MAGEA proteins belong to Class I CTAs and are being
R C Hillig et al.
Journal of molecular biology, 310(5), 1167-1176 (2001-08-15)
The heterotrimeric complex of the human major histocompatibity complex (MHC) molecule HLA-A*0201, beta2-microglobulin and the decameric peptide GVYDGREHTV derived from the melanoma antigen (MAGE-A4 protein has been determined by X-ray crystallography at 1.4 A resolution. MAGE-A4 belongs to a family
Yousri M Hussein et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 29(2), 994-999 (2011-04-01)
The dissemination of hepatocellular carcinoma (HCC) cells into the circulation plays a critical role in post-operative recurrence and metastasis. Early detection of metastatic tumor cells is critical to identify HCC patients at high risk of relapse. MAGE-3 and -4 genes
M T Duffour et al.
European journal of immunology, 29(10), 3329-3337 (1999-10-30)
The MAGE-encoded antigens that are recognized by cytolytic T lymphocytes (CTL) are shared by many tumors and are strictly tumor specific. Clinical trials involving therapeutic vaccination of cancer patients with MAGE antigenic peptides or proteins are in progress. To increase