Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA021921
Sigma-Aldrich
Anti-CRYZ antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-NADPH:quinone reductase, Anti-Quinone oxidoreductase, Anti-Zeta-crystallin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
HGGRVIVVGSRGTIEINPRDTMAKESSIIGVTLFSSTKEEFQQYAAALQAGMEIGWLKPVIGSQYPLEKVAEAHENIIHGSGA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRYZ(1429)
Opis ogólny
CRYZ (krystalina ζ) jest dehydrogenazą/reduktazą średniołańcuchową (MDR) pozbawioną Zn(2+), należącą do rodziny oksydoreduktaz chinonowych (QOR). U ludzi ulega ekspresji w wątrobie. Jej ekspresja została zidentyfikowana w soczewkach niektórych gryzoni i wielbłądów.
Immunogen
Quinone oxidoreductase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CRYZ (krystalina ζ) jest zaangażowana w aktywność oksydoreduktazy chinonowej. Wiąże się z NADP i bierze udział w podwójnym wiązaniu α,β-wodorowania średniołańcuchowych 2-alkenali i 3-alkenonów. Jest to białko wiążące ARE (elementy bogate w adeninę iuracyl), które działa jako czynnik trans w stabilizacji niektórych mRNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75484
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Gonzalez et al.
Biochemical and biophysical research communications, 191(3), 902-907 (1993-03-31)
Zeta-crystallin is an enzyme-crystallin highly expressed in the lens of some hystricomorph rodents and camels. It has been shown to have a novel NADPH: quinone oxidoreductase activity and is present at enzymatic levels in a variety of tissues from various
M R Fernández et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 64(11), 1419-1427 (2007-05-15)
Zeta-crystallins constitute a family of proteins with NADPH:quinone reductase activity found initially in mammalian lenses but now known to be present in many other organisms and tissues. Few proteins from this family have been characterized, and their function remains unclear.
Sergio Porté et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 68(6), 1065-1077 (2010-09-14)
Human ζ-crystallin is a Zn(2+)-lacking medium-chain dehydrogenase/reductase (MDR) included in the quinone oxidoreductase (QOR) family because of its activity with quinones. In the present work a novel enzymatic activity was characterized: the double bond α,β-hydrogenation of medium-chain 2-alkenals and 3-alkenones.