Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA021878
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4A3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATP-dependent RNA helicase DDX48, Anti-ATP-dependent RNA helicase eIF4A-3, Anti-DEAD box protein 48, Anti-Eukaryotic initiation factor 4A-III, Anti-Eukaryotic initiation factor 4A-like NUK-34, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4A isoform 3, Anti-hNMP 265
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
MATTATMATSGSARKRLLKEEDMTKVEFETSEEVDVTPTFDTMGLREDLLRGIYAYGFEKPSAIQQRAIKQIIK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4A3(9775)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
EIF4A3 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4A3) to zlokalizowany na chromosomie 17q25.3 gen kodujący helikazę DEAD box (eIF4AIII), która jest centralnym składnikiem kompleksu połączenia eksonów (EJC). Należy do rodziny helikaz RNA eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4A.
Immunogen
Eukaryotic initiation factor 4A-III recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
EIF4A3 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4A3) jest związany z kilkoma działaniami związanymi z morfogenezą kości, w tym morfogenezą żuchwy, krtani i kończyn. Odgrywa istotną rolę w metabolizmie RNA i biogenezie rRNA. Jest również związany z kilkoma kontrolami procesów niższego szczebla, w tym splicingiem mRNA i rozpadem mRNA za pośrednictwem nonsensu (NMD). Doniesiono, że EIF4A3 działa jako zaciski RNA lub "uchwyty miejsc" do utrzymywania przyłączenia dodatkowych czynników do RNA. Missensowna substytucja w EIF4A3 powoduje zaburzenie czaszkowo-twarzowe, zespół Richieri-Costa-Pereira, charakteryzujący się wadami kończyn.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75674
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiharu Shibuya et al.
Nature structural & molecular biology, 11(4), 346-351 (2004-03-23)
The exon junction complex (EJC), a set of proteins deposited on mRNAs as a consequence of pre-mRNA splicing, is a key effector of downstream mRNA metabolism. We have identified eIF4AIII, a member of the eukaryotic translation initiation factor 4A family
Francine P Favaro et al.
American journal of human genetics, 94(1), 120-128 (2013-12-24)
Richieri-Costa-Pereira syndrome is an autosomal-recessive acrofacial dysostosis characterized by mandibular median cleft associated with other craniofacial anomalies and severe limb defects. Learning and language disabilities are also prevalent. We mapped the mutated gene to a 122 kb region at 17q25.3