Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA021844
Sigma-Aldrich
Anti-LRSAM1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase LRSAM1, Anti-Leucine-rich repeat and sterile alpha motif-containing protein 1, Anti-Tsg101-associated ligase, Anti-hTAL
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
REILTELEAKSETRQENYWLIQYQRLLNQKPLSLKLQEEGMERQLVALLEELSAEHYLPIFAHHRLSLDLLSQMSPGDLAKVGVSEAGLQHEILR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRSAM1(90678)
Opis ogólny
LRSAM1 (leucine-rich repeat and sterile a motif-containing protein 1) to zlokalizowany na chromosomie 9q33.3 gen składający się z powtórzenia bogatego w leucynę (LRR), domeny ezrin-radixin-moezin (ERM), regionu coiled-coil (CC), domeny SAM (sterile a motif) i karboksykońcowej domeny palcowej typu C3HC4 (naprawdę interesujący nowy gen).
Immunogen
E3 ubiquitin-protein ligase LRSAM1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LRSAM1 (leucine-rich repeat and sterile a motif-containing protein 1) jest ligazą ubikwityny typu E3 zaangażowaną w fuzję pęcherzyków błonowych podczas dojrzewania wirusów i adhezję neuronów podczas aktywności kontroli mięśni. Wiąże się z Tsg101 (gen podatności na nowotwory 101), aby go ubikwitynować, co dalej inaktywuje sortowanie ładunków endocytarnych (receptory naskórkowego czynnika wzrostu) i egzocytarnych (białka wirusowe) za pośrednictwem Tsg101.[1] Chroni również cytoplazmę przed inwazyjnymi patogenami, uczestnicząc w ubikwitynacji związanej z bakteriami wewnątrzkomórkowymi. Mutacje w LRSAM1 powodują chorobę Charcot-Marie-Tooth (CMT).[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75321
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thalia Antoniadi et al.
BMC medical genetics, 16, 84-84 (2015-09-24)
Inherited peripheral neuropathy (IPN) is a clinically and genetically heterogeneous group of disorders with more than 90 genes associated with the different subtypes. Sequential gene screening is gradually being replaced by next generation sequencing (NGS) applications. We designed and validated
Duane L Guernsey et al.
PLoS genetics, 6(8), doi:10-doi:10 (2010-09-25)
Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) represents a family of related sensorimotor neuropathies. We studied a large family from a rural eastern Canadian community, with multiple individuals suffering from a condition clinically most similar to autosomal recessive axonal CMT, or AR-CMT2. Homozygosity mapping
Ido Amit et al.
Genes & development, 18(14), 1737-1752 (2004-07-17)
The tumor suppressor gene 101 (tsg101) regulates vesicular trafficking processes in yeast and mammals. We report a novel protein, Tal (Tsg101-associated ligase), whose RING finger is necessary for multiple monoubiquitylation of Tsg101. Bivalent binding of Tsg101 to a tandem tetrapeptide
Alan Huett et al.
Cell host & microbe, 12(6), 778-790 (2012-12-19)
Several species of pathogenic bacteria replicate within an intracellular vacuolar niche. Bacteria that escape into the cytosol are captured by the autophagic pathway and targeted for lysosomal degradation, representing a defense against bacterial exploitation of the host cytosol. Autophagic capture of