Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA021800
Sigma-Aldrich
Anti-TRMT10B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RG9MTD3, Anti-RNA, Anti-guanine-9-
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KVYILGGLVDESIQKKVTFQKAREYSVKTARLPIQEYMVRNQNGKNYHSEILAINQVFDILSTYLETHNWPEALKKGVSSGKGYILRNSV
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
TRMT10B (metylotransferaza tRNA 10B) jest białkiem cytozolowym należącym do rodziny TRMT10. Członkowie tej rodziny składają się z katalitycznej domeny SPOUT połączonej z N- i C-końcowymi domenami helikalnymi. Domena N-końcowa składa się z zakrzywionego arkusza β i dwóch helis α, które tworzą strukturę przypominającą podkowę końską. Domena SPOUT jest połączona z domeną N-końcową za pomocą długiego, elastycznego łącznika. Obie domeny są połączone ze sobą wiązaniami H i oddziaływaniami hydrofobowymi.
Immunogen
RNA recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TRMT10B (metylotransferaza tRNA 10B) wykazuje aktywność metylotransferazy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75363
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bart Van Laer et al.
Nucleic acids research, 44(2), 940-953 (2015-12-18)
Purine nucleosides on position 9 of eukaryal and archaeal tRNAs are frequently modified in vivo by the post-transcriptional addition of a methyl group on their N1 atom. The methyltransferase Trm10 is responsible for this modification in both these domains of
Elisa Vilardo et al.
Nucleic acids research, 40(22), 11583-11593 (2012-10-09)
Transfer RNAs (tRNAs) reach their mature functional form through several steps of processing and modification. Some nucleotide modifications affect the proper folding of tRNAs, and they are crucial in case of the non-canonically structured animal mitochondrial tRNAs, as exemplified by
Zhenhua Shao et al.
Nucleic acids research, 42(1), 509-525 (2013-10-02)
Transfer RNA (tRNA) methylation is necessary for the proper biological function of tRNA. The N(1) methylation of guanine at Position 9 (m(1)G9) of tRNA, which is widely identified in eukaryotes and archaea, was found to be catalyzed by the Trm10