Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA021669
Sigma-Aldrich
Anti-CCM2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Cerebral cavernous malformations 2 protein, Anti-Malcavernin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
GKKGKKPGIVSPFKRVFLKGEKSRDKKAHEKVTERRPLHTVVLSLPERVEPDRLLSDYIEKEVKYLGQLTSIPGYLNPSSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCM2(83605)
Opis ogólny
Mózgowa malformacja jamista 2 (CCM2) jest białkiem adaptorowym składającym się z dwóch domen. Strukturalnie ma dwie domeny, N-końcową domenę wiążącą fosfotyrozynę (PTB) i niezależną domenę określaną jako domena Karet na C-końcu. Jest on mapowany na ludzkim chromosomie 7p. Jego domena wiążąca fosfotyrozynę (PTB) ma zdolność wiązania białek. Ulega ekspresji w śródbłonku naczyniowym i komórkach prekursorowych neurogleju podczas rozwoju, a także obserwuje się ją w śródbłonku tętniczym, neuronach, niektórych komórkach glejowych w dorosłej korze nowej.
Immunogen
Malcavernin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Mózgowa malformacja jamista 2 (CCM2) jest związana z kilkoma szlakami komórkowymi. Zachowuje się głównie jako białko rusztowania w aktywacji zależnej od GTPazy Rac kinazy białkowej p38 aktywowanej mitogenem (MAPK) podczas stresu hiperosmotycznego. Bierze również udział w integralności naczyń krwionośnych. CCM2 może odgrywać rolę w waskulogenezie i angiogenezie podczas rozwoju mózgu. Mutacja w tym genie jest związana z rodzinnymi malformacjami jamistymi mózgu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74994
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Denier et al.
American journal of human genetics, 74(2), 326-337 (2004-01-24)
Cerebral cavernous malformations (CCM) are hamartomatous vascular malformations characterized by abnormally enlarged capillary cavities without intervening brain parenchyma. They cause seizures and focal neurological deficits due to cerebral hemorrhages. CCM loci have already been assigned to chromosomes 7q (CCM1), 7p
Rosalia D'Angelo et al.
Gene, 519(1), 202-207 (2012-09-25)
Cerebral cavernous malformations (CCMs; OMIM 116860) are vascular anomalies mostly located in the central nervous system (CNS) and occasionally within the skin and retina. Main clinical manifestations are seizure, hemorrhage, recurrent headaches, focal neurological deficits and epileptic attacks. The CCMs
Gamze Tanriover et al.
International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience, 29(5), 509-514 (2011-05-17)
Cerebral cavernous malformation (CCM) is one of the most common types of vascular malformations of the central nervous system, affecting nearly one in 200 people. CCM lesions are characterized by grossly dilated vascular channels lined by a single layer of
Xiaoyan Wang et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 68(Pt 6), 683-686 (2012-06-12)
Cerebral cavernous malformation 2 (CCM2) is a novel two-domain adaptor protein which participates in multiple cellular signalling pathways. Loss-of-function mutations in the gene encoding CCM2 are the cause of common human vascular lesions called cerebral cavernous malformations. Here, the purification