Kluczowe dokumenty
HPA021542
Sigma-Aldrich
Anti-TOP1MT antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA topoisomerase I, mitochondrial, Anti-TOP1mt
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
ARWEKEKHEDGVKWRQLEHKGPYFAPPYEPLPDGVRFFYEGRPVRLSVAAEEVATFYGRMLDHEYTTKEVFRKNFFNDWRKEMAVEEREVIKSLDKCDFTEIHR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOP1MT(116447)
Opis ogólny
Mitochondrialny gen topoizomerazy 1 (TOP1MT) koduje enzym topoizomerazy typu IB. Gen TOP1mt składający się z 14 eksonów jest mapowany na ludzki chromosom 8q24.3. Wielkość białka waha się między 60 a 70 kDa. Optymalna aktywność enzymu występuje w zasadowym pH. Jak sama nazwa wskazuje, enzym ten jest skierowany wyłącznie do mitochondriów. Enzym TOP1MT wykazuje wysoką ekspresję w komórkach nowotworów hematologicznych.
Immunogen
DNA topoisomerase I, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Mitochondrialny enzym topoizomeraza 1 (TOP1MT) łagodzi stres topologiczny mitochondrialnego DNA poprzez tworzenie przejściowych pęknięć w DNA przy użyciu konserwowanej tyrozyny jako reszty katalitycznej. Mutacja w tym genie może być odpowiedzialna za zaburzenia mitochondrialne z komponentami neurodegeneracyjnymi i miopatycznymi lub za późne choroby zwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera, zespół Parkinsona i cukrzyca.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85133
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Screening of JAK2 V617F and MPL W515 K/L negative essential thrombocythaemia patients for mutations in SESN2, DNAJC17, ST13, TOP1MT, and NTRK1.
Carla Al Assaf et al.
British journal of haematology, 165(5), 734-737 (2014-03-13)
Ilaria Dalla Rosa et al.
The Journal of biological chemistry, 289(26), 18595-18602 (2014-05-07)
Mitochondrial topoisomerase I (Top1mt) is a type IB topoisomerase present in vertebrates and exclusively targeted to mitochondria. Top1mt relaxes mitochondrial DNA (mtDNA) supercoiling by introducing transient cleavage complexes wherein the broken DNA strand swivels around the intact strand. Top1mt cleavage
Hongliang Zhang et al.
Biochimie, 89(4), 474-481 (2006-12-13)
Mitochondria are the only organelles containing metabolically active DNA besides nuclei. By analogy with the nuclear topoisomerases, mitochondrial topoisomerase activities are probably critical for maintaining the topology of mitochondrial DNA during replication, transcription, and repair. Mitochondrial diseases include a wide
H Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(19), 10608-10613 (2001-08-30)
Tension generated in the circular mitochondrial genome during replication and transcription points to the need for mtDNA topoisomerase activity. Here we report a 601-aa polypeptide highly homologous to nuclear topoisomerase I. The N-terminal domain of this novel topoisomerase contains a