Kluczowe dokumenty
HPA021501
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP19 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dual specificity protein phosphatase 19, Anti-Dual-specificity phosphatase TS-DSP1, Anti-LMW-DSP3, Anti-Protein phosphatase SKRP1, Anti-SAPK pathway-regulating phosphatase 1, Anti-Stress-activated protein kinase pathway-regulating phosphatase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QEIKAFSRNNLRKQCTRVTTLTGKKIIETWKDARIHVVEEVEPSSGGGCGYVQDLSSDLQVGVIKPWLLLGSQDAAHDLDTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP19(142679)
Opis ogólny
Fosfataza białkowa o podwójnej specyficzności 19 (DUSP19) należy do rodziny fosfataz kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MKP). Miejsce katalityczne w domenie fosfatazy białka zawiera reszty kwasu asparaginowego, cysteiny i argininy. Struktura białka zawiera również region N-końcowy składający się z dwóch domen CDC25 homology-2 i motywu wiążącego kinazę MAP (MKB) lub motywu oddziałującego z kinazą (KIM), który pomaga w interakcji enzym-substrat. Gen DUSP19 jest mapowany na ludzki chromosom 2.
Immunogen
Dual specificity protein phosphatase 19 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Fosfataza białkowa o podwójnej specyficzności 19 (DUSP19) jest członkiem rodziny DUSP (fosfataz białkowych o podwójnej specyficzności). Podstawową funkcją tej rodziny białek jest defosforylacja zarówno reszt tyrozynowych, jak i serynowo-treoninowych swoich substratów, a tym samym działanie jako inaktywatory MAPK (kinazy aktywowane mitogenami). DUSP19 odgrywa istotną rolę w hamowaniu apoptozy komórek chrząstki poprzez defosforylację JNK (c-Jun N-terminal kinase).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73642
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ching-Yu Huang et al.
Cell & bioscience, 2(1), 24-24 (2012-07-10)
Phosphatases are important regulators of intracellular signaling events, and their functions have been implicated in many biological processes. Dual-specificity phosphatases (DUSPs), whose family currently contains 25 members, are phosphatases that can dephosphorylate both tyrosine and serine/threonine residues of their substrates.
Melinda B Tanzola et al.
Molecular immunology, 43(6), 754-762 (2005-12-20)
Properly regulated mitogen-activated protein (MAP) kinase activity is critical for normal thymocyte development. MAP kinases are activated by phosphorylation of tyrosine and threonine, and dual specificity phosphatases (DUSPs) can inactivate MAP kinases by dephosphorylating both tyrosine and threonine. However, a
Yang Wang et al.
Molecular bioSystems, 12(3), 721-728 (2016-01-12)
Increased mitogen-activated protein kinase (MAPK) activity has been found in human osteoarthritis (OA). Dual specificity protein phosphatase 19 (DUSP19), a member of mitogen-activated protein kinase (MAPK) phosphatases (MKPs), controls the activity of various MAPKs. This study was aimed to explore