Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA021488
Sigma-Aldrich
Anti-WIPI2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 2, Anti-WIPI-2, Anti-WIPI49-like protein 2
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MKVLHTIRETPPNPAGLCALSINNDNCYLAYPGSATIGEVQVFDTINLRAANMIPAHDSPLAALAFDASGTKLATASEKGTVIRVF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WIPI2(26100)
Opis ogólny
WD repeat domain, phosphoinositide-interacting 2 należy do rodziny białek WIPI. Jest zlokalizowana na błonie autofagii i błonie plazmatycznej. Oprócz tego występuje również na błonach w pobliżu cystern Golgiego. WIPI2 jest ssaczym ortologiem Atg18, który ulega wszechobecnej ekspresji w różnych liniach komórkowych.
Immunogen
WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-WIPI2 antibody produced in rabbit has been used in immunofluorescence studies. All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
WIPI2 (WD repeat domain, phosphoinositide-interacting 2) odgrywa istotną rolę w transformacji omegasomów do autofagosomów. Powyższe białko funkcjonuje jako efektor fosfatydyloinozytolu 3-fosforanu (PtdIns3P) u ssaków. WIPI2 wspomaga rekombinowane białko kapsydu VP1 (rVP1) w regulacji autofagii, fosforylacji MAPK1 (Mitogen-Activated Protein Kinase 1)/3 i aktywności metalopeptydazy macierzy 9 (MMP-9), które są wymagane do migracji makrofagów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75038
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recombinant protein rVP1 upregulates BECN1-independent autophagy, MAPK1/3 phosphorylation and MMP9 activity via WIPI1/WIPI2 to promote macrophage migration.
Liao CC
Autophagy, 9(1), 5-19 (2013)
Ultrastructural relationship of the phagophore with surrounding organelles.
Biazik J
Autophagy, 11(3), 439-451 (2015)
Mammalian Atg18 (WIPI2) localizes to omegasome-anchored phagophores and positively regulates LC3 lipidation.
Polson HE
Autophagy, 6(4), 506-522 (2010)
Freeze-fracture replica immunolabelling reveals human WIPI-1 and WIPI-2 as membrane proteins of autophagosomes.
Proikas-Cezanne T
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 15(9), 2007-2010 (2011)
Joanna Biazik et al.
Autophagy, 11(3), 439-451 (2015-02-26)
Phagophore nucleates from a subdomain of the endoplasmic reticulum (ER) termed the omegasome and also makes contact with other organelles such as mitochondria, Golgi complex, plasma membrane and recycling endosomes during its formation. We have used serial block face scanning