Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA021468
Sigma-Aldrich
Anti-ZADH2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc-binding alcohol dehydrogenase domain-containing protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RLSPNFREAVTLSRDCPVPLPGDGDLLVRNRFVGVNASDINYSAGRYDPSVKPPFDIGFEGIGEVVALGLSASARYTVGQAVAYMAPGSFAEYTVVPASIATPVPS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZADH2(284273)
Opis ogólny
Gen ZADH2 (białko 2 zawierające domenę dehydrogenazy alkoholowej wiążące cynk) jest mapowany na ludzkim chromosomie 18q22.3. Należy do rodziny reduktaz prostaglandynowych. Białko zawiera peroksysomalny sygnał celujący i lokalizuje się w peroksysomach.
Immunogen
Zinc-binding alcohol dehydrogenase domain-containing protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ZADH2 (białko 2 zawierające domenę dehydrogenazy alkoholowej wiążące cynk) jest odpowiedzialne za konwersję 15-keto-prostaglandyny E2 do 13,14-dihydro-15-keto-prostaglandyny E2. Kontroluje aktywność PPARγ (receptora γ aktywowanego przez proliferatory peroksysomów), a tym samym reguluje różnicowanie adipocytów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75503
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Xia et al.
Journal of proteomics, 84, 78-91 (2013-04-11)
Tetralogy of Fallot (TOF) results in chronic progressive right ventricular (RV) pressure overload and shunt hypoxemia. We investigated the global changes in the proteome of RV among infant patients with and without TOF to gain an insight into early RV
Yu-Hsiang Yu et al.
Journal of lipid research, 54(9), 2391-2399 (2013-07-04)
Adipocyte differentiation is a multistep program under regulation by several factors. Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) serves as a master regulator of adipogenesis. However, the endogenous ligand for PPARγ remained elusive until 15-keto-PGE2 was identified recently as an endogenous PPARγ
Sebastian Wiese et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 6(12), 2045-2057 (2007-09-05)
The peroxisome represents a ubiquitous single membrane-bound key organelle that executes various metabolic pathways such as fatty acid degradation by alpha- and beta-oxidation, ether-phospholipid biosynthesis, metabolism of reactive oxygen species, and detoxification of glyoxylate in mammals. To fulfil this vast