Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA021466
Sigma-Aldrich
Anti-SMAP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Stromal membrane-associated protein 1-like, Anti-Stromal membrane-associated protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ASGMVAPMAMPAGYMGGMQASMMGVPNGMMTTQQAGYMAGMAAMPQTVYGVQPAQQLQWNLTQMTQQMAGMNFYGANGMMNYGQSMSGGNGQAANQTLSPQMWK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAP2(64744)
Opis ogólny
Gen SMAP2 (stromal membrane-associated protein 2) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p35.3-p34.1. Należy do podrodziny SMAP białek aktywujących GTPazy Arf (czynnik ADP-rybozylacji).
Immunogen
Stromal membrane-associated protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SMAP2 (stromal membrane-associated protein 2) reguluje aktywność GTPazy Arf (czynnik ADP-rybozylacji). Jest ważne dla endocytozy transferyny. SMAP2 oddziałuje z innym członkiem rodziny, SMAP1. Jest związany z astmą nietolerującą aspiryny (AIA), zespołem z zapaleniem płuc i odwracalnym skurczem oskrzeli.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75466
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jason Yongha Kim et al.
The Journal of asthma : official journal of the Association for the Care of Asthma, 47(9), 959-965 (2010-09-14)
Aspirin-intolerant asthma (AIA), as a clinical syndrome caused by aspirin, is characterized by lung inflammation and reversible bronchoconstriction. Recently, the altered trafficking and diminished airway reactivity have been implicated in allergic airway remodeling. The stromal membrane-associated protein 1-like (SMAP1L) exerts
Mami Sumiyoshi et al.
FEBS letters, 589(19 Pt B), 2754-2762 (2015-08-25)
In mammals, the small Arf GTPase-activating protein (SMAP) subfamily of Arf GTPase-activating proteins consists of closely related members, SMAP1 and SMAP2. These factors reportedly exert distinct functions in membrane trafficking, as manifested by different phenotypes seen in single knockout mice.
Ikuko Sakakura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 404(2), 661-666 (2010-12-15)
Small G proteins play a central role in the organization of secretory and endocytotic pathways. The recruitment of some effectors, including vesicle coat proteins, is mediated by the ADP-ribosylation factor (Arf) family. Arf proteins have distinct subcellular localizations. ArfGAPs (Arf
Ilaria Del Giudice et al.
American journal of hematology, 89(1), 74-82 (2013-09-14)
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) with stereotyped B-cell receptor (BCR) belonging to subset #1 (IGHV1-5-7/ IGKV1-39) display a poor outcome. To characterize their genetic and genomic features and BCR function, we selected 20 subset #1 CLL from a series of 579
Nobuhide Kobayashi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 453(3), 473-479 (2014-10-05)
Arf GTPase-activating proteins (Arf GAP) play important roles in the formation of the membrane vesicles that traffic between subcellular membranous organelles. The small Arf GTPase-activating protein (SMAP) subfamily of Arf GAPs has two members, SMAP1 and SMAP2, in mammals. The